Principaux documents
ULTRA06
Supelco
Certified clean borosilicate glass vials
box of 6 × 40 mL, for TOC analysis
6 EA
34,30 €
34,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
6 EA
34,30 €
About This Item
Code UNSPSC :
41113319
Nomenclature NACRES :
NA.21
34,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Conditionnement
box of 6 × 40 mL
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
general analytical
personal care
Description générale
Ultra-06 - Box of 6 X 40 mL Certified Clean Borosilicate Glass Vials with 24 mm Cap and Silicone PTFE Lined Septa. Case includes individual certificate. Certified Vials have <0.010 mg/L C from TOC. All 6 vials also include dust caps.