Principaux documents
27382
Supelco
Fioles, bouchon à vis, verre ambré (fiole seule)
volume 40 mL, amber glass vial, thread for 24-400, pkg of 100 ea
100 EA
156,00 €
156,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 EA
156,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
156,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
amber glass vial
Caractéristiques
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H × D.I.
27.5 mm × 95 mm × 17 mm
Volume
40 mL
Raccords
thread for 24-400
Application
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.