Principaux documents
RAD170
Adsorbants cartouches radiello
for sampling Hydrogen Sulfide (H2S), matrix microporous PE coated with zinc acetate, pk of 20
20 EA
327,00 €
327,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
20 EA
327,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104008
Nomenclature NACRES :
NB.24
327,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Agence
NIOSH 6013
OSHA 1008
Conditionnement
pk of 20
Fabricant/nom de marque
Radiello
Technique(s)
passive air sampling: suitable
Matrice
microporous PE coated with zinc acetate
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilité
for sampling Hydrogen Sulfide (H2S)
Description générale
Plusieurs types de cartouches radiello sont disponibles, chacun étant spécifique de l′échantillonnage de différentes classes de composés. Les dimensions des cartouches sont de 60 mm (L) x 4,8 ou 5,8 mm (Ø). Chaque cartouche est conçue pour un usage unique, à l′exception des cartouches radiello de désorption thermique (TD).
Chaque cartouche est fournie dans un tube en verre ou en plastique scellé, emballé dans un sachet en polyéthylène (PE) transparent thermoscellé. Ce même tube scellé peut être utilisé pour stocker la cartouche après échantillonnage et avant désorption/analyse. Un nombre suffisant d′étiquettes de codes-barres autocollantes est inclus avec chaque paquet de cartouches, pour faciliter la traçabilité des dates et heures d′échantillonnage.
Remarque : Pour effectuer un échantillonnage de l′air à l′aide du système radiello, des corps diffusifs et des plaques de support triangulaires radiello doivent être commandés (séparément), en plus des cartouches adsorbantes. Les Kits de démarrage radiello (RADxxxS) incluent tous les éléments nécessaires pour effectuer un échantillonnage.
Informations légales
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
Clause de non-responsabilité
* Remarque : ce produit n'est pas formellement mentionné dans la méthode, il peut être utilisé pour le prélèvement du ou des composés répertoriés dans la méthode*
Volatile organic compounds in air
Methods for the Determination of Hazardous Substances, 1-17 (1997)
Passive Sampling of Atmospheric Organic Contaminants
Esteve-Turrillas, F.A., et al.
Comprehensive Sampling and Sample Preperation, 1, 201-222 (2012)
Joseph G Allen et al.
The Science of the total environment, 426, 113-119 (2012-04-25)
In December 2008, the U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) began receiving reports about odors, corrosion, and health concerns related to drywall originating from China. In response, a detailed environmental health and engineering evaluation was conducted of 41 complaint and
Articles
radiello® Diffusive Air Sampling Application - Hydrogen Sulfide
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
Protocoles
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in the lab before the sampling campaign to save time in the field.
Contenu apparenté
Frequently Asked Questions - radiello® Products
Le contrôle de l'air est utilisé pour mesurer les niveaux de polluants de l'air dans l'environnement, sur des sites industriels ou à l'intérieur de bâtiments afin d'évaluer la qualité de l'air selon des normes établies par des agences de santé ou réglementaires.
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.