Documents
RAD166
Adsorbants cartouches radiello
for sampling HF, NO2, and SO2, matrix microporous PE impregnated with wet TEA, pk of 20
About This Item
Code UNSPSC :
41104008
Nomenclature NACRES :
NB.24
Agence
EPA IP-5C
NIOSH 6700
NIOSH 7906
Conditionnement
pk of 20
Fabricant/nom de marque
Radiello
Technique(s)
passive air sampling: suitable
Matrice
microporous PE impregnated with wet TEA
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilité
for sampling HF, NO2, and SO2
Description générale
Plusieurs types de cartouches radiello sont disponibles, chacun étant spécifique de l′échantillonnage de différentes classes de composés. Les dimensions des cartouches sont de 60 mm (L) x 4,8 ou 5,8 mm (Ø). Chaque cartouche est conçue pour un usage unique, à l′exception des cartouches radiello de désorption thermique (TD).
Chaque cartouche est fournie dans un tube en verre ou en plastique scellé, emballé dans un sachet en polyéthylène (PE) transparent thermoscellé. Ce même tube scellé peut être utilisé pour stocker la cartouche après échantillonnage et avant désorption/analyse. Un nombre suffisant d′étiquettes de codes-barres autocollantes est inclus avec chaque paquet de cartouches, pour faciliter la traçabilité des dates et heures d′échantillonnage.
Remarque : Pour effectuer un échantillonnage de l′air à l′aide du système radiello, des corps diffusifs et des plaques de support triangulaires radiello doivent être commandés (séparément), en plus des cartouches adsorbantes. Les Kits de démarrage radiello (RADxxxS) incluent tous les éléments nécessaires pour effectuer un échantillonnage.
Informations légales
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
Clause de non-responsabilité
*Note: This product is not officially specified in the method, it may be suitable for use for the compound(s) listed in the method*
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
354.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
179 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Service Clients
Déjà en possession de ce produit ?
Passive Sampling of Atmospheric Organic Contaminants
Esteve-Turrillas, F.A., et al.
Comprehensive Sampling and Sample Preperation, 1, 201-222 (2012)
Volatile organic compounds in air
Methods for the Determination of Hazardous Substances, 1-17 (1997)
Mayenite based supports for atmospheric NOx sampling
Cucciniello, R., et al.
Atmospheric Environment, 79, 666-671 (2013)
Monitoring of NO2 in the ambient air with passive samplers before and after a road reconstruction event
Stranger, M., et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 90 (2), 93-98 (2008)
A Piechocki-Minguy et al.
The Science of the total environment, 366(1), 55-64 (2005-09-13)
Personal NO(2) exposure measurements were achieved during two campaigns in a large northern France city. These campaigns were following an innovating approach based on sequential exposure measurements by diffusive samplers distinguishing four categories of microenvironments ("home", "other indoor places", "transport"
Articles
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
Protocoles
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in the lab before the sampling campaign to save time in the field.
Contenu apparenté
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.