Principaux documents
54081-U
Supelco
ORBO558 LpDNPH 300/150 mg Sorbent Tube
W,W,W separators, glass tube size × L 8 mm × 115 mm, pkg of 20 ea
Synonyme(s) :
LpDNPH ORBO Tube
20 EA
215,00 €
215,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
20 EA
215,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12190000
Nomenclature NACRES :
NB.24
215,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
W,W,W separators
Niveau de qualité
Agence
NIOSH 2016 (Appendix B)
Description
Bed A: 300 mg
Bed B: 150 mg
Gamme de produits
ORBO
Conditionnement
pkg of 20 ea
Technique(s)
active air sampling: suitable
Taille du tube de verre × L
8 mm × 115 mm
Matrice
2,4-dinitrophenylhydrazine (DNPH) on High Purity Silica Gel (20-40 mesh)
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilité
configured for high flow rates, up to 2.0L/min
Température de stockage
2-8°C
Informations légales
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable