Principaux documents
54020-U
Supelco
ORBO 555 LpDNPH 300/150 mg Sorbent Tube
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 105 mm, pkg of 20 ea
Synonyme(s) :
LpDNPH ORBO Tube
20 EA
202,00 €
202,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
20 EA
202,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12190000
Nomenclature NACRES :
NB.24
202,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
W,W,W separators
Agence
NIOSH 2016 (Appendix B)
Gamme de produits
ORBO
Composition
Bed A, 300 mg
Bed B, 150 mg
Conditionnement
pkg of 20 ea
Fabricant/nom de marque
ORBO 555
Technique(s)
active air sampling: suitable
D.E. × L
6 mm × 105 mm
Matrice
2,4-dinitrophenylhydrazine (DNPH) on High Purity Silica Gel
Taille des particules
20-40 mesh
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Température de stockage
2-8°C
Description générale
ORBO 555 LpDNPH 300/150 mg sorbent tubes (W,W,W separators, O.D. × L. 6 mm × 105 mm) contain two beds of the same selective adsorbent separated by glass wool or foam, for gas and vapor sampling. The dual-layer or two-bed construction of the tube allows for any sample breakthrough to be captured in the smaller back-up bed.
Informations légales
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
Le contrôle de l'air est utilisé pour mesurer les niveaux de polluants de l'air dans l'environnement, sur des sites industriels ou à l'intérieur de bâtiments afin d'évaluer la qualité de l'air selon des normes établies par des agences de santé ou réglementaires.
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.