Principaux documents
RAD168
Adsorbants cartouches radiello
for sampling Ammonia (NH3), matrix microporous PE impregnated with phosphoric acid, pk of 20
20 EA
353,00 €
353,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
20 EA
353,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104008
Nomenclature NACRES :
NB.24
353,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Agence
NIOSH 6015, 6016
OSHA ID-188
Conditionnement
pk of 20
Fabricant/nom de marque
Radiello
Technique(s)
passive air sampling: suitable
Matrice
microporous PE impregnated with phosphoric acid
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilité
for sampling Ammonia (NH3)
Description générale
Plusieurs types de cartouches radiello sont disponibles, chacun étant spécifique de l′échantillonnage de différentes classes de composés. Les dimensions des cartouches sont de 60 mm (L) x 4,8 ou 5,8 mm (Ø). Chaque cartouche est conçue pour un usage unique, à l′exception des cartouches radiello de désorption thermique (TD).
Chaque cartouche est fournie dans un tube en verre ou en plastique scellé, emballé dans un sachet en polyéthylène (PE) transparent thermoscellé. Ce même tube scellé peut être utilisé pour stocker la cartouche après échantillonnage et avant désorption/analyse. Un nombre suffisant d′étiquettes de codes-barres autocollantes est inclus avec chaque paquet de cartouches, pour faciliter la traçabilité des dates et heures d′échantillonnage.
Remarque : Pour effectuer un échantillonnage de l′air à l′aide du système radiello, des corps diffusifs et des plaques de support triangulaires radiello doivent être commandés (séparément), en plus des cartouches adsorbantes. Les Kits de démarrage radiello (RADxxxS) incluent tous les éléments nécessaires pour effectuer un échantillonnage.
Informations légales
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
Clause de non-responsabilité
* Remarque : ce produit n'est pas formellement mentionné dans la méthode, il peut convenir au(x) composé(s) répertorié(s) dans la méthode*
Volatile organic compounds in air
Methods for the Determination of Hazardous Substances, 1-17 (1997)
Passive Sampling of Atmospheric Organic Contaminants
Esteve-Turrillas, F.A., et al.
Comprehensive Sampling and Sample Preperation, 1, 201-222 (2012)
Evaluation of airborne particles at the Alhambra monument in Granada, Spain
Horemans, B., et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 99 (2), 429-438 (2011)
Spatial and temporal variability of ammonia and other inorganic aerosol species
Day, D.E., et al.
Atmospheric Environment, 61, 490-498 (2012)
Trends in atmospheric nitrogen and sulphur deposition in northern Belgium
Staelens, J., et al.
Atmospheric Environment, 49, 186-196 (2012)
Articles
radiello® Diffusive Air Sampling Application - Ammonia
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
Protocoles
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in the lab before the sampling campaign to save time in the field.
Contenu apparenté
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.