Produits
Applications
Services
Documents
Support
Chimie analytique
Culture cellulaire et analyse de cultures cellulaires
Chimie et produits biochimiques
Clinique et diagnostic
Filtration
Produits alternatifs plus écologiques
Microbiologie industrielle
Matériel de laboratoire
Science des matériaux
Biologie moléculaire et génomique fonctionnelle
Développement et fabrication de mAb
Développement et production d'ARNm
Fabrication pharmaceutique et biopharmaceutique
Biologie des protéines
Purification de l'eau
Chimie analytique
Culture cellulaire et analyse de cultures cellulaires
Chimie et synthèse
Biologie médicale et fabrication de produits de diagnostic
Analyses environnementales et de cannabis
Analyse et fabrication des denrées alimentaires et des boissons
Génomique
Science et ingénierie des matériaux
Analyses microbiologiques
Développement et fabrication de mAb
Développement et production d'ARNm
Fabrication pharmaceutique et biopharmaceutique
Biologie des protéines
Domaines de recherche et thérapeutiques
Purification de l'eau
Fabrication en sous-traitance
Analyses en sous-traitance
Produits personnalisés
Solutions numériques pour les sciences de la vie
Développement et fabrication de produits de diagnostic in vitro (IVD)
Services liés aux produits
Support
Fiches de données de sécurité (FDS)
Certificats d'analyse (COA)
Certificats d'origine (COO)
Certificats de qualité (COQ)
Support Clients
Nous contacter
Devenez un expert de l'utilisation de notre site
FAQ
Qualité et réglementation
Calculateurs et Applis
Webinaires
Retour
Adsorbants cartouches radiello
™
Products
Éco-responsabilité
Caractéristique
Fabricant
Agence
Application
Taille de conditionnement
Technique
Filtrer les produits
Showing 1-11 of 11
Comparer
Référence du produit
Description
Tarif
RAD130
Adsorbants cartouches radiello
™
,
for sampling BTEX and VOCs (CS
2
Desorption), matrix SS net (100 mesh, 5.8 mm diam.), activated with activated charcoal (30-50 mesh), pk of 20
Afficher
Afficher les prix
RAD170
Adsorbants cartouches radiello
™
,
for sampling Hydrogen Sulfide (H
2
S), matrix microporous PE coated with zinc acetate, pk of 20
Afficher
Afficher les prix
RAD165
Adsorbants cartouches radiello
™
,
for sampling Aldehydes, matrix SS net with 2,4-DNPH coated FLORISIL
®
, pk of 20
Afficher
Afficher les prix
RAD166
Adsorbants cartouches radiello
™
,
for sampling HF, NO
2
, and SO
2
, matrix microporous PE impregnated with wet TEA, pk of 20
Afficher
Afficher les prix
RAD168
Adsorbants cartouches radiello
™
,
for sampling Ammonia (NH
3
), matrix microporous PE impregnated with phosphoric acid, pk of 20
Afficher
Afficher les prix
RAD145
Adsorbants cartouches radiello
™
,
for sampling BTEX and VOCs (thermal desorption), matrix SS net (3 x 8 μm, 4.8 mm diam.), Carbograph, pk of 20
Afficher
Afficher les prix
RAD172
Adsorbants cartouches radiello
™
,
for sampling Ozone (O
3
), matrix microporous PE tube with 4,4′-dipyridylethylene coated silica, pk of 20
Afficher
Afficher les prix
RAD169
Adsorbants cartouches radiello
™
,
for sampling HCl, matrix SS net with silica gel (100-400 μm particle size), pk of 20
Afficher
Afficher les prix
RAD147
Adsorbants cartouches radiello
™
,
for sampling Phenolic Compounds (thermal desorption), matrix SS net (100 mesh, 4.8 mm diam.), Tenax-TA, pk of 20
Afficher
Afficher les prix
RAD141
Adsorbants cartouches radiello
™
,
pkg of 20 ea
Afficher
Afficher les prix
RAD132
Adsorbants cartouches radiello
™
,
for sampling Anaesthetic Gases/Vapors, matrix SS net with mix of mol sieve and activated charcoal (30-50 mesh), pk of 20