RAD1202
Corps diffusifs radiello™
yellow, configured for reduced sampling rates, pk of 20
Synonyme(s) :
Corps diffusifs TM=["radiello"]
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polyethylene body
Niveau de qualité
Conditionnement
pk of 20
Fabricant/nom de marque
Radiello Code 120-2
Technique(s)
passive air sampling: suitable
Épaisseur × longueur du trajet de diffusion
5 mm × 150 mm
Couleur
yellow
Dimension de pores
10 μm
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilité
configured for reduced sampling rates
Description générale
Les dimensions sont 60 mm de hauteur x 16 mm de diamètre. Quatre types de corps diffusifs sont disponibles, chacun conçu pour une application spécifique.
Les clients ont également consulté
Articles
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
Protocoles
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in the lab before the sampling campaign to save time in the field.
Contenu apparenté
Frequently Asked Questions - radiello® Products
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.