Principaux documents
33183
Supelco
Décapsuleur manuel
for use with 20mm crimp seals, pkg of 1 ea
1 EA
202,00 €
202,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
202,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
202,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
Hand decapper
Conditionnement
pkg of 1 ea
Compatibilité
for use with 20mm crimp seals
Description générale
Hand decapper is used for quick and easy removal of a 20mm aluminum seal.
Produit(s) apparenté(s)
Articles
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.