23236
Bouchon à vis, phénolique, avec orifice
black phenolic cap, 10 mL SPME vial with 22-400 thread, pkg of 144 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
black phenolic cap
Caractéristiques
autoclavable
closure type black phenolic hole cap
Conditionnement
pkg of 144 ea
Paramètres
149 °C temp. limit
Raccords
thread for 22-400
Compatibilité
10 mL SPME vial with 22-400 thread
Description générale
Produit(s) apparenté(s)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)