Produits
Applications
Services
Documents
Support
Chimie analytique
Culture cellulaire et analyse de cultures cellulaires
Chimie et produits biochimiques
Clinique et diagnostic
Filtration
Produits alternatifs plus écologiques
Microbiologie industrielle
Matériel de laboratoire
Science des matériaux
Biologie moléculaire et génomique fonctionnelle
Développement et fabrication de mAb
Développement et production d'ARNm
Fabrication pharmaceutique et biopharmaceutique
Biologie des protéines
Purification de l'eau
Chimie analytique
Culture cellulaire et analyse de cultures cellulaires
Chimie et synthèse
Biologie médicale et fabrication de produits de diagnostic
Analyses environnementales et de cannabis
Analyse et fabrication des denrées alimentaires et des boissons
Génomique
Science et ingénierie des matériaux
Analyses microbiologiques
Développement et fabrication de mAb
Développement et production d'ARNm
Fabrication pharmaceutique et biopharmaceutique
Biologie des protéines
Domaines de recherche et thérapeutiques
Purification de l'eau
Fabrication en sous-traitance
Analyses en sous-traitance
Produits personnalisés
Solutions numériques pour les sciences de la vie
Développement et fabrication de produits de diagnostic in vitro (IVD)
Services liés aux produits
Support
Fiches de données de sécurité (FDS)
Certificats d'analyse (COA)
Certificats d'origine (COO)
Certificats de qualité (COQ)
Support Clients
Nous contacter
Devenez un expert de l'utilisation de notre site
FAQ
Qualité et réglementation
Calculateurs et Applis
Webinaires
Retour
Bouchons à vis, sans ouverture, avec liner en PTFE, pack de 100
Products
Catégorie de produit
caps (7)
Marque
Supelco (4)
Type de fermeture
Couleur
Filtrer les produits
Showing 1-7 of 7
Comparer
Référence du produit
Description
Tarif
27141
Bouchons à vis, sans ouverture, avec liner en PTFE, pack de 100,
solid green melamine resin cap, F217/PTFE liner, for use with 4 mL vial with 13-425 thread
Afficher
Afficher les prix
27091-U
Bouchons à vis, sans ouverture, avec liner en PTFE, pack de 100,
solid green melamine resin cap, F217/PTFE liner, for use with 2 mL vial (standard opening with 8-425 thread)
Afficher
Afficher les prix
27152
Bouchons à vis, sans ouverture, avec liner en PTFE, pack de 100,
green melamine resin solid cap, F217/PTFE liner, for use with 7 mL vial with 15-425 thread
Afficher
Afficher les prix
27163
Bouchons à vis, sans ouverture, avec liner en PTFE, pack de 100,
green melamine resin solid cap, F217/PTFE liner, for use with 15 mL vial with 18 mm thread
Afficher
Afficher les prix
27186
Bouchons à vis, sans ouverture, avec liner en PTFE, pack de 100,
green melamine resin solid cap, F217/PTFE liner, for use with 20 or 40 mL vial with 24-400 thread
Afficher
Afficher les prix
27174-U
Bouchons à vis, sans ouverture, avec liner en PTFE, pack de 100,
green melamine resin solid cap, F217/PTFE liner, for use with 22 mL vial with 20 mm thread
Afficher
Afficher les prix
28659-U
Bouchons à vis, sans ouverture, avec liner en PTFE, pack de 100,
thread for 10-425