XNAT
Kit PCR pour tissus REDExtract-N-Amp™
sufficient for 10 reactions, sufficient for 100 reactions, sufficient for 1000 reactions, hotstart, dNTPs included
Synonyme(s) :
Tissue direct PCR kit, Tissue direct PCR kit with loading dye
About This Item
Produits recommandés
Utilisation
sufficient for 10 reactions
10 reactions sufficient for 10 amplifications
10 reactions sufficient for 10 extractions
sufficient for 100 reactions
100 reactions sufficient for 100 amplifications
100 reactions sufficient for 100 extractions
sufficient for 1000 reactions
1000 reactions sufficient for 1000 amplifications
1000 reactions sufficient for 1000 extractions
Niveau de qualité
Caractéristiques
dNTPs included
hotstart
Technique(s)
PCR: suitable
Couleur
red
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Convient parfaitement à l'isolement rapide de l'ADN génomique pour le génotypage
- Extraction en une seule étape de l'ADN génomique pour une PCR en à peine 15 minutes
- Mélange pour PCR ReadyMix spécialement formulé pour une amplification directe à partir de l'extrait
- Anticorps "hot start" (démarrage à chaud) pour une amplification hautement spécifique de l'ADN génomique
- Extrait stable à 4 °C pendant au moins 6 mois
- Présence d'un colorant de traçage permettant un chargement simple et direct des produits de PCR sur des gels d'agarose pour l'analyse
Composants
Autres remarques
Principe
Informations légales
Anticorps sous licence pour l′utilisation in vitro en recherche, sous les brevets américains n° 5 338 671 et 5 587 287 ainsi que brevets correspondants dans d′autres pays.
L′utilisation de ce produit est protégée par un ou plusieurs des brevets américains suivants et des revendications de brevets correspondants en dehors des États-Unis : 5 789 224, 5 618 711, 6 127 155 et revendications en dehors des États-Unis correspondant au brevets américain n° 5 079 352. L′achat de ce produit inclut une immunité limitée et non transférable contre les poursuites dans le cadre des revendications des brevets susmentionnés pour l′utilisation de cette seule quantité de produit pour les propres recherches internes de l′acheteur. Aucun droit en vertu d′une autre revendication de brevet, aucun droit d′appliquer une méthode brevetée et aucun droit d′assurer des services commerciaux de quelque nature que ce soit, notamment, mais sans caractère limitatif, la communication des résultats des activités de l′acheteur contre rémunération ou une autre considération commerciale, n′est transmis expressément, par implication, ou par préclusion. Ce produit est réservé à la recherche. Les utilisations diagnostiques sous les brevets de Roche nécessitent une licence séparée de Roche. De plus amples informations sur l′achat de licences peuvent être obtenues auprès du Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, Californie, 94404, USA.
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit quickly extracts PCR-ready DNA from mouse tails, providing optimized PCR mix for efficient amplification.
Extract-N-Amp™ PCR kits are the world’s first integrated extraction and amplification process for rapid blood, tissue or plant assays.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Simple DNA/RNA purification methods aid genome analysis from various sources, enhancing research efficiency.
Protocoles
The following procedure is a modification of the Extract-N-Amp™ Tissue PCR protocol.
The REDExtract-N-Amp™ Tissue PCR Kit contains all the reagents needed to rapidly extract and amplify genomic DNA from mouse tails and other animal tissues, buccal swabs, hair shafts, and saliva.
Extract-N-Amp kit protocol provides rapid DNA extraction yielding PCR-ready samples in 15 minutes with optimized PCR ReadyMix.
The Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit contains all the reagents needed to rapidly extract and amplify genomic DNA from mouse tails and other animal tissues, buccal swabs, hair shafts, and saliva.