Principaux documents
T4415
Sigma-Aldrich
Tampon Tris-borate-EDTA
BioReagent, suitable for electrophoresis, 10× concentrate
Synonyme(s) :
Tampon TBE
1 L
77,50 €
4 L
258,00 €
10 L
471,00 €
20 L
858,00 €
77,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
77,50 €
4 L
258,00 €
10 L
471,00 €
20 L
858,00 €
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41105319
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
77,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioReagent
Forme
solution
Impuretés
DNase and RNase, none detected
Adéquation
suitable for electrophoresis
Chaîne SMILES 
OB(O)O.NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3.BH3O3/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8;2-1(3)4/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2;2-4H
Clé InChI
OSBLTNPMIGYQGY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le tampon TBE (Tris-borate-EDTA) est couramment utilisé dans l′électrophorèse des acides nucléiques. Cette solution est efficace dans des conditions légèrement basiques, qui maintiennent l′ADN déprotoné, soluble dans l′eau et protégé de la dégradation. Cette solution concentrée peut être facilement diluée à une concentration finale de 1x ou 0,5x avant l′emploi (avec de l′eau de qualité biologie moléculaire).[1][2]
Application
Le tampon de migration TBE est le tampon le plus couramment utilisé pour l′électrophorèse de l′ADN et de l′ARN sur gel de polyacrylamide. Le TBE est utilisé avec les gels dénaturants (en présence d′urée à 7 M) et non dénaturants. Il est également utilisé de routine pour les gels de séquençage automatisé de l′ADN. Le TBE peut également être utilisé pour les gels d′agarose, mais il n′est pas recommandé pour les gels destinés à la préparation et récupération d′acides nucléiques.
La dilution d′une solution mère de TBE à une concentration 1x produit un tampon de migration contenant 89 mM de Tris-borate et 2 mM d′EDTA, pH 8,3. La solution mère à 5× ou 10× peut également être ajoutée à une solution mère d′acrylamide/bis-acrylamide pour préparer les gels de polyacrylamide (PAGE). Pour une résolution optimale, il est recommandé d′appliquer une tension de moins de 5 V/cm de distance entre les électrodes.
Prêt à l′emploi pour l′électrophorèse sur gel après dilution aux concentrations de travail.
Le tampon Tris-borate-EDTA a été utilisé pour l′électrophorèse en champ pulsé (PFGE).[3]
Conditionnement
Les conditionnements de 4 l, 10 l et 20 l sont fournis dans un récipient avec robinet.
Notes préparatoires
Préparé avec de la base Trizma certifiée pour la performance en biotechnologie (Biotechnology Performance Certified, référence T6066), de l′acide borique de qualité réactif de biologie moléculaire (référence B6768) et du sel disodique d′EDTA (référence E5134).
Préparé dans de l′eau purifiée à 18 méga-ohm.
Autres remarques
Le tampon TBE est susceptible à la précipitation au cours du temps. La précipitation n′a généralement pas d′effets négatifs sur son utilisation.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Characterization of a Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis population in Israel.
Kleitman, F., Barash, I., Burger, A., Iraki, N.,
European Journal of Plant Pathology, 121, 463-475 (2008)
M Wu et al.
BioTechniques, 24(4), 676-678 (1998-06-13)
A new agarose-based protein electrophoresis gel system is described. The system consists of a highly resolving agarose, MetaPhor XR (FMC BioProducts, Rockland, ME, USA) dissolved in urea and TBE buffer and a stacking gel composed of a high gel-strength agarose
L Orbán et al.
Electrophoresis, 12(4), 233-240 (1991-04-01)
DNA fragments up to 9 kb in size were stacked and separated by polyacrylamide gel electrophoresis, and those up to 50 kb in size by agarose gel electrophoresis, using a discontinuous buffer system. Polyacrylamide gels at pH 8.9, 2 degrees
Josep Balart et al.
Radiation oncology (London, England), 6, 6-6 (2011-01-18)
Radiation-induced DNA double-strand break (DSB) repair can be tested by using pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) in agarose-encapsulated cells. However, previous studies have reported that this assay is impaired by the spontaneous DNA breakage in this medium. We investigated the mechanisms
Yaroslav A Kainov et al.
Nature communications, 11(1), 361-361 (2020-01-19)
Eukaryotic gene expression relies on extensive crosstalk between transcription and RNA processing. Changes in this composite regulation network may provide an important means for shaping cell type-specific transcriptomes. Here we show that the RNA-associated protein Srrt/Ars2 sustains embryonic stem cell
Protocoles
TAE and TBE are both used as running buffers for nucleic acid electrophoresis but have some important differences. Review our recipes and video to give your application the best chance of success.
The Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kit contains all the reagents needed to rapidly extract and amplify genomic DNA from mouse tails and other animal tissues, buccal swabs, hair shafts, and saliva.
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.