E0781
Extract-N-Amp™ PCR ReadyMix™ with qPCR Reference dye
125 mL sufficient for 10000 amplifications, hotstart, dNTPs included
11 180,00 €
About This Item
11 180,00 €
Produits recommandés
Description
Amplification ReadyMix to supplement Extract-N-Amp Plant and Extract-N-Amp Tissue kits
Niveau de qualité
Utilisation
sufficient for 10000 reactions
125 mL sufficient for 10000 amplifications
Caractéristiques
dNTPs included
hotstart
Application(s)
agriculture
Méthode de détection
probe-based
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Extract-N-Amp™ PCR kits are the world’s first integrated extraction and amplification process for rapid blood, tissue or plant assays.