R2523
Mélange réactionnel pour PCR REDTaq® ReadyMix™
Complete PCR reagent with standard Taq DNA Polymerase and inert dye
Synonyme(s) :
PCR master mix, PCR master mix with loading dye, Taq PCR master mix
Forme
liquid
Utilisation
sufficient for 100 reactions
sufficient for 20 reactions
Caractéristiques
dNTPs included
hotstart: no
Technique(s)
PCR: suitable
Couleur
red
Entrée
purified DNA
Application(s)
agriculture
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
- amplification par PCR de routine
- amplification d'ADNc par PCR
- PCR semi-quantitative
Caractéristiques et avantages
- Réduction du temps de préparation
- Réduction des risques de contamination associés à la multiplication des pipetages et augmentation de la reproductibilité
- Constance des performances d'une réaction à l'autre
- Pas d'ajout de tampon de charge ou de colorant de traçage : le produit de PCR est directement chargé sur un gel d'agarose après l'amplification
- Traceur rouge qui migre à peu près à la même vitesse qu'un fragment de 125 pb (légèrement plus vite que le bleu de bromophénol)
- Amplification de cibles mesurant jusqu'à 7 kb de long
- Étant donné qu'aucun tampon de charge n'est ajouté, un échantillon peut être facilement réamplifié, par exemple par PCR "nichée" (PCR par amorces incluses)
- Stable à 4 °C ou à −20 °C
- Réduction du temps de mise en place grâce au format prêt à l'emploi
Conditionnement
20RXN est conditionné en 1 X 500 μl
100RXN est conditionné en 1 X 2,5 ml
Notes préparatoires
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Les clients ont également consulté
Articles
Colony PCR reagents and our colony PCR protocol using REDExtract-N-Amp™ PCR ReadyMix™ and JumpStart™ REDTaq® PCR ReadyMix™ reagents.
Explore PCR's history, from discovery to Nobel Prize. Discover real-time PCR (qPCR) and digital PCR developments.
PCR master mix simplifies PCR/RT-PCR with components like DNA polymerase, dNTPs, MgCl2, and buffer, available commercially or DIY.
Polymerase chain reaction (PCR) is a technique that results in exponential amplification of a target DNA sequence.
Protocoles
Reviews the applications and benefits for RedTaq, including standard RedTaq, Hot Start RedTaq and RedTaq for genomic DNA PCR.
Learn standard PCR protocol steps and review reagent lists or cycling parameters. This method for routine PCR amplification of DNA uses standard Taq DNA polymerase.
Découvrez les étapes d'un protocole de PCR standard, la liste des réactifs et les paramètres de thermocyclage. Cette technique de routine pour l'amplification de l'ADN utilise une Taq polymérase classique.