Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
2GFHSGKB
Roche
Mélange KAPA2G de génotypage rapide à démarrage à chaud
with dye
Synonyme(s) :
PCR, génotypage
1.25 ML
77,60 €
6.25 ML
284,00 €
77,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1.25 ML
77,60 €
6.25 ML
284,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41106300
Nomenclature NACRES :
NA.55
77,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Niveau de qualité
Utilisation
sufficient for 100 reactions
sufficient for 500 reactions
Durée de conservation
≤18 mo.
Caractéristiques
Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR
dNTPs included
hotstart
Conditionnement
kit of 1.25 mL (100 x 25 μL rxn; KK5620)
kit of 6.25 mL (500 x 25 μL rxn; KK5621)
Fabricant/nom de marque
Roche
Technique(s)
PCR: suitable
genotyping: suitable
Entrée
crude DNA
Température de stockage
−20°C
Description générale
Les kits de génotypage de souris rapide à démarrage à chaud KAPA2G Fast HotStart® comprennent le système KAPA Express Extract, nouveau système de tampon et de protéase thermostable qui permet d'extraire de l'ADN prêt pour PCR à partir de tissus de souris en seulement 15 minutes, ainsi que le mélange pour génotypage rapide KAPA2G Fast avec colorant, qui contient une ADN polymérase créée par évolution dirigée pour présenter une haute processivité et une très grande rapidité. L'utilisation conjointe du système KAPA Express Extract et du mélange pour génotypage rapide KAPA2G Fast permet d'extraire et d'amplifier des fragments d'ADN de manière fiable à partir de tissus de souris en seulement 1 heure, contre plus de 24 heures avec les protocoles classiques. Le mélange pour génotypage rapide KAPA2G Fast (concentré 2 ×) est un mélange maître prêt à l'emploi qui contient tous les ingrédients nécessaires à la réalisation d'une PCR rapide avec des stabilisants et deux colorants inertes, à l'exception des amorces et des matrices.
Application
Le mélange pour génotypage rapide à démarrage à chaud KAPA2G Fast HotStart® a été utilisé dans les applications suivantes :
  • extraction d'ADN génomique et préparation de mélange maître pour PCR[1][2][3]
  • extraction et amplification de tissus de queue, d'oreille ou d'orteil de souris[4][5]
  • extraction et amplification d'ADN à partir d'autres tissus d'origine animale
Actions biochimiques/physiologiques
Les fragments d'ADN produits avec le mélange pour génotypage rapide KAPA2G Fast comportent une queue 3'-dA et peuvent être clonés dans des vecteurs de clonage de type TA ou utilisés pour des applications ou des analyses de routine en aval, dont la digestion par enzymes de restriction, le clonage et le séquençage. Comme la Taq polymérase sauvage, le mélange KAPA2G Fast présente une activité polymérase 5'→3' et une activité exonucléase 5'→3', mais il ne possède pas d'activité exonucléase 3'→5' correctrice. La fidélité du mélange KAPA2G Fast est comparable à celle de la Taq polymérase sauvage ; son taux d'erreurs est d'environ 1 erreur pour 1,7 × 105 nucléotides incorporés. Contrairement aux protocoles existants qui s'appuient sur une digestion par la protéinase K, le système KAPA Express Extract permet de réaliser plusieurs extractions dans un seul et même tube, pour plus de commodité, sans nécessiter l'ajout de produits chimiques dangereux ni plusieurs étapes de lavage.
Caractéristiques et avantages
Augmentation de la cadence d′analyse, diminution du délai d'exécution et amélioration de la fiabilité :
  • Production d′ADN prêt pour la PCR en seulement 15 minutes.
  • Manipulations minimales, réduisant le risque de perte d′échantillon ou de contamination.
  • Quantité de matrice suffisante pour plusieurs analyses, facilement adaptable à la manipulation d′échantillons sur des plaques de 96 puits.
  • Amplification fiable et rapide de fragments d′ADN pour une large gamme de longueurs d′amplicon et de taux de GC.
Dépassement des performances des méthodes d′extraction brute et des kits du commerce :
  • Réduction des temps d′exécution.
  • Augmentation de la spécificité.
  • Réduction des coûts.
Remarques :
  • Extraction d′ADN prêt pour la PCR à partir de tissus de queue, d′oreille ou d′orteil de souris en 15 minutes.
  • Avant de procéder à la PCR, diluer dix fois l′extrait d′ADN dans du tampon Tris-HCl 10 mM (pH 8,0-8,5), et utiliser 1 μl d′ADN par réaction de 25 μl.
  • Les extraits sont stables > 6 mois à -20 °C.
  • Le Mélange de génotypage rapide (à démarrage à chaud) KAPA2G contient l′ADN polymérase rapide KAPA2G modifiée pour PCR rapide, ainsi qu′un tampon, du MgCl2 (1,5 mM en 1X) et des dNTP (0,2 mM chacun en 1X).
  • Le Mélange de génotypage rapide KAPA2G comprend un tampon de charge pour électrophorèse contenant un colorant, ce qui permet de placer directement les produits de PCR sur des gels d′agarose pour l′analyse.
  • Utiliser un temps d′hybridation de 15 s, en rajoutant 15 s pour les amplicons <1 kb, ou 15-30 s par kilobase pour les amplicons plus longs.
Conditionnement
  • Mélange KAPA2G Fast (concentré 2 ×) pour génotypage rapide standard ou à démarrage à chaud, avec colorant
Produit expédié dans de la glace carbonique ; dans certains cas, les conditions d'expédition peuvent varier d'une région à l'autre.
Qualité
Tous les constituants des Kits de génotypage de souris rapide à démarrage à chaud KAPA2G sont soumis à des tests de contrôle qualité exigeants, ne présentent aucune activité endonucléase/exonucléase contaminante et répondent à des critères stricts en matière de contamination par l'ADN.
Notes préparatoires
Vérifiez toujours que le produit soit complètement décongelé et mélangé avant emploi. Les réactifs peuvent être stockés à 4 °C pour une utilisation à court terme (jusqu'à 1 mois). Pour un stockage à long terme, replacez-les à-20 °C. Si tous les constituants ont été manipulés avec les soins nécessaires et sont exempts de contaminations, le kit ne devrait pas être affecté s′il est laissé accidentellement à température ambiante pendant une courte durée (3 jours maximum).
Autres remarques
Produit réservé aux activités de recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Informations légales
HOTSTART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
STOT SE 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Loss of TLR4 in mouse Muller cells inhibits both MyD88-dependent and?independent signaling.
Liu L and Jena J S
PLoS ONE, 12(12), e0190253-e0190253 (2017)
Neuronal glutamate transporters control dopaminergic signaling and compulsive behaviors.
Bellini S, et al.
The Journal of Neuroscience, 38(4), 937-961 (2018)
Matteo Rossi Sebastiano et al.
Science advances, 6(44) (2020-11-01)
Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is characterized by marked fibrosis and low immunogenicity, features that are linked to treatment resistance and poor clinical outcomes. Therefore, understanding how PDAC regulates the desmoplastic and immune stromal components is of great clinical importance. We
Yves Laumonnier et al.
Current protocols in immunology, 130(1), e100-e100 (2020-07-28)
The anaphylatoxins (AT) C3a and C5a are effector molecules of C3 and C5 exerting multiple biologic functions through binding and activation of their cognate G protein-coupled receptors. C3a interacts with the C3a receptor (C3aR), whereas C5a and its primary degradation
Maria Saliakoura et al.
Oncogene, 39(14), 2948-2960 (2020-02-09)
Enhanced prostaglandin production promotes the development and progression of cancer. Prostaglandins are generated from arachidonic acid (AA) by the action of cyclooxygenase (COX) isoenzymes. However, how cancer cells are able to maintain an elevated supply of AA for prostaglandin production
Articles
An overview of directed evolution and the methods for generating proteins with optimized or entirely new functions.