Principaux documents
T6400
Sigma-Aldrich
Tampon Tris-borate-EDTA
5× Concentrate
Synonyme(s) :
Tampon TBE
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41105319
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Niveau de qualité
Stérilité
0.2 μm filtered
Forme
solution
Impuretés
DNase and RNase, none detected
pH
8.2-8.4 (25 °C)
Chaîne SMILES 
OB(O)O.NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3.BH3O3/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8;2-1(3)4/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2;2-4H
Clé InChI
OSBLTNPMIGYQGY-UHFFFAOYSA-N
Application
Ready for use in gel electrophoresis after dilution to working concentrations.
Tris-Borate-EDTA buffer has been used in the electrophoresis of the plasmid extracted from activated sludge.
Le tampon de migration TBE est le tampon le plus couramment utilisé pour l′électrophorèse de l′ADN et de l′ARN sur gel de polyacrylamide. Le TBE est utilisé avec les gels dénaturants (en présence d′urée à 7 M) et non dénaturants. Il est également utilisé de routine pour les gels de séquençage automatisé de l′ADN. Le TBE peut également être utilisé pour les gels d′agarose, mais il n′est pas recommandé pour les gels destinés à la préparation et récupération d′acides nucléiques.
La dilution d′une solution mère de TBE à une concentration 1x produit un tampon de migration contenant 89 mM de Tris-borate et 2 mM d′EDTA, pH 8,3. La solution mère à 5× ou 10× peut également être ajoutée à une solution mère d′acrylamide/bis-acrylamide pour préparer les gels de polyacrylamide (PAGE). Pour une résolution optimale, il est recommandé d′appliquer une tension de moins de 5 V/cm de distance entre les électrodes.
Conditionnement
Supplied in dispenser with a spigot.
Autres remarques
0.445 M Tris borate, pH approx. 8.3, containing 0.01 M EDTA.
Notes préparatoires
Préparé avec de la base Trizma certifiée pour la performance en biotechnologie (Biotechnology Performance Certified, référence T6066), de l′acide borique de qualité réactif de biologie moléculaire (référence B6768) et du sel disodique d′EDTA (référence E5134).
Solution prepared with 18 megohm water
Plasmid content evaluation of activated sludge
Bauda P, et al.
Water Research, 29(1), 371-374 (1995)
Josep Balart et al.
Radiation oncology (London, England), 6, 6-6 (2011-01-18)
Radiation-induced DNA double-strand break (DSB) repair can be tested by using pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) in agarose-encapsulated cells. However, previous studies have reported that this assay is impaired by the spontaneous DNA breakage in this medium. We investigated the mechanisms
Seung-min Park et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(37), 15549-15554 (2009-09-01)
Nanofluidics represents a promising solution to problems in fields ranging from biomolecular analysis to optical property tuning. Recently a number of simple nanofluidic fabrication techniques have been introduced that exploit the deformability of elastomeric materials like polydimethylsiloxane (PDMS). These techniques
Protocoles
TAE and TBE are both used as running buffers for nucleic acid electrophoresis but have some important differences. Review our recipes and video to give your application the best chance of success.
The GenElute Mammalian Genomic DNA Purification Kit Protocol describes the isolation of pure, high molecular weight DNA from a variety of mammalian sources.
The GenElute™ Blood Genomic DNA Kit Protocol provides a simple and convenient way to isolate pure genomic DNA from fresh or aged whole blood.
GenElute™ Bacterial Genomic DNA Kit protocol describes a simple and convenient way for the isolation of pure genomic DNA from bacteria.
Afficher tout