SRP6313
Alpha 2 Antiplasmin from human plasma
≥95% (SDS-PAGE), lyophilized
Synonyme(s) :
AAP, Alpha-2-plasmin inhibitor, PLI, SERPINF2
180,00 €
About This Item
180,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Alpha 2 Antiplasmin from human plasma, ≥95% (SDS-PAGE)
Source biologique
human
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Puissance
≥5.0 I.U. per mg
Poids mol.
70 kDa
Conditionnement
pkg of 100 μg
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... SERPINF2(5345)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Reconstitution
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3