Principaux documents
A3428
Sigma-Aldrich
Aprotinin
3-8 TIU/mg solid, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
BPTI, Inhibiteur de la trypsine pancréatique bovine, Inhibiteur de trypsine (basique), Trasylol
10 MG
269,00 €
25 MG
573,00 €
100 MG
1 740,00 €
250 MG
3 260,00 €
269,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
269,00 €
25 MG
573,00 €
100 MG
1 740,00 €
250 MG
3 260,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C284H432N84O79S7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
6511.44
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
eCl@ss :
32190102
Nomenclature NACRES :
NA.32
269,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Aprotinine from bovine lung, lyophilized powder, 3-8 TIU/mg solid, BioReagent, suitable for cell culture
Source biologique
bovine lung
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioReagent
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
3-8 TIU/mg solid
Poids mol.
~6,500
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Solubilité
H2O: 5 mg/mL
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
S1SCC2NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C5NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C9N(CCC9)C(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C%11N(CCC%11)C(=O
Clé InChI
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
cow ... PTI(404172)
Catégories apparentées
Application
L'aprotinine est largement utilisée comme inhibiteur de la trypsine.
L′aprotinine de poumon de bovin a été utilisée dans un essai d′insuline et de GLP (glucagon-like peptide-1).[1] Elle a également été utilisée pour une analyse par western blot.[2][3]
Actions biochimiques/physiologiques
L'aprotinine est un inhibiteur compétitif de sérine protéase qui forme des complexes stables avec les sites actifs de l'enzyme et les bloque. Cette fixation est réversible, et la plupart des complexes aprotinine-protéase se dissocient aux pH extrêmes (> 10 ou < 3). En terme de structure, l'aprotinine est une protéine globulaire monomère issue de poumon de bovin, constituée de 58 acides aminés disposés de façon à former une chaîne polypeptidique unique comportant trois réticulations (ponts disulfure).
L′aprotinine est un polypeptide naturel de 58 acides aminés. Elle possède une activité hémostatique/antiplasmine et permet de réduire les hémorragies lors des interventions chirurgicales. Ceci peut éviter le recours à une transfusion sanguine.[4]
Définition de l'unité
Avec l′ester éthylique de benzoyl-L-arginine (BAEE) comme substrat, une unité BAPNA équivaut à environ 45 unités μmolaires de BAEE à pH 8,0 et 25 °C ou environ 9 000 unités A253 de BAEE à pH 7,6 et 25 °C.
Une unité d'inhibiteur de trypsine (TIU) réduit de 50 % l'activité de deux unités de trypsine, une unité de trypsine hydrolysant 1,0 μmole de p-nitroanilide de N-alpha-benzoyl-DL-arginine par minute à pH 7,8 et 25 °C. Une autre unité fréquemment rencontrée est la KIU : 1 TIU = 1 300 KIU.
Notes préparatoires
Ce produit est une poudre lyophilisée qui a été testée sur des cultures cellulaires. Elle présente une activité de 3-7 TIU/mg.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Spontaneous epileptiform discharges in a mouse model of Alzheimer's disease are suppressed by antiepileptic drugs that block sodium channels
Ziyatdinova S, et al.
Epilepsy Research, 94(1-2), 75-85 (2011)
Haemostasis in Spine Surgery, 56-57 (2005)
How the hindgut can cure type 2 diabetes. Ileal transposition improves glucose metabolism and beta-cell function in Goto-kakizaki rats through an enhanced Proglucagon gene expression and L-cell number
Patriti A, et al.
Surgery, 142(1), 74-85 (2007)
Marc R Del Bigio et al.
Cerebrospinal fluid research, 5, 12-12 (2008-07-12)
The cerebral cortex may be compressed in hydrocephalus and some experiments suggest that movement of extracellular substances through the cortex is impaired. We hypothesized that the extracellular compartment is reduced in size and that the composition of the extracellular compartment
Kacey Ronaldson-Bouchard et al.
Nature, 556(7700), 239-243 (2018-04-06)
Cardiac tissues generated from human induced pluripotent stem cells (iPSCs) can serve as platforms for patient-specific studies of physiology and disease1-6. However, the predictive power of these models is presently limited by the immature state of the cells1, 2, 5
Articles
While aprotinin and bovine pancreatic trypsin inhibitor (BPTI) are the same protein sequence, the term aprotinin is typically used when describing the protein derived from bovine lung.
Protocoles
Objective: To standardize a procedure for the enzymatic assay of Aprotinin.
Questions
  1. What is the shelf life and where should I store the product after I have reconstitued it with H2O?
    1 answer
    1. The powder form has an assigned shelf life of two years. This product is soluble in water and aqueous buffers. Please see the link below, page two, for solution stability as this is pH-dependent:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/424/461/a3428pis.pdf