Principaux documents
A6150
Sigma-Aldrich
α1-Antitrypsin from human plasma
salt-free, lyophilized powder
Synonyme(s) :
α1-Proteinase inhibitor
25 MG
293,00 €
100 MG
1 070,00 €
500 MG
4 880,00 €
293,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
293,00 €
100 MG
1 070,00 €
500 MG
4 880,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.77
293,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
human plasma
Niveau de qualité
Forme
salt-free, lyophilized powder
Concentration
≥60% (biuret)
Technique(s)
inhibition assay: suitable
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
Actions biochimiques/physiologiques
≤10 mg will inhibit 1.0 mg of trypsin with activity of 10,000 BAEE units per mg protein. ≤10 mg will inhibit approx. 1.0 mg of ·α-chymotrypsin with activity of 40-50 BTEE units per mg protein.
Serine protease inhibitor; inhibits trypsin, chymotrypsin and pancreatic and granulocytic elastase, and acrosin. Effective concentration equimolar with proteinase.
Serine protease inhibitor; inhibits trypsin, chymotrypsin and pancreatic and granulocytic elastase, and acrosin. Effective concentration equimolar with proteinase.The effects of hereditary α1-antitrypsin deficiency and certain autoimmune states result from uncontrolled proteolysis in vivo. Direct α1-antitrypsin replacement therapy has shown promise in animal models of Type 1 diabetes.
Attention
Aqueous stock solutions containing 0.01% NaN3 are stable for several months. Solutions can be stored at −80 °C, but should not be refrozen. Unstable below pH 5.5. Inactivated by some non-serine proteinases and by oxidation of active site methionine residue.
Notes préparatoires
Chromatographically prepared and partially purified.
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
J M Bender et al.
Experimental mechanics, 61(1), 235-251 (2021-03-30)
Myxomatous mitral valve degeneration is a common cause of mitral regurgitation and is often associated with mitral valve prolapse. With no known targets to pharmacologically treat mitral valve prolapse, surgery is often the only treatment option. Recently, radiofrequency ablation has
Tian-Hui Yang et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 201(5), 1389-1399 (2018-07-20)
Proteinase 3 (P3), a serine protease expressed by myeloid cells, localized within azurophil granules, and also expressed on the cellular membrane of polymorphonuclear neutrophils (PMN), is the target of autoimmunity in granulomatosis with polyangiitis. PR1, an HLA-A2 restricted nonameric peptide
Kathirvel Alagesan et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 409(2), 529-538 (2016-12-03)
Glycopeptide enrichment is a crucial step in glycoproteomics for which hydrophilic interaction chromatography (HILIC) has extensively been applied due to its low bias towards different glycan types. A systematic evaluation of applicable HILIC mobile phases on glycopeptide enrichment efficiency and
Yukako Oda et al.
Science advances, 7(47), eabj6895-eabj6895 (2021-11-18)
[Figure: see text].
Leslie W Chan et al.
Nature nanotechnology, 15(9), 792-800 (2020-07-22)
Human breath contains many volatile metabolites. However, few breath tests are currently used in the clinic to monitor disease due to bottlenecks in biomarker identification. Here we engineered breath biomarkers for respiratory disease by local delivery of protease-sensing nanoparticles to
Articles
Elastase application index for understanding leukocyte elastase, a 29KDa serine endoprotease.
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the carbohydrate content of human alpha-1-Antitrypsin?
    1 answer
    1. We have found the information on alpha-1-antitrypsin in a reference book:The Plasma Proteins, F.W. Putnam, ed, volume 2, chapter 4, Table II.The alpha-1-antitrypsin is 12 percent carbohydrate, citing K. Heide and H.G. Schwick, Chemistry and Significance of the Carbohydrate Moieties of Human Serum Glycoproteins, Angew. Chem., Int. Ed. Eng., 12, 721-733 (1973).The table also gives information on the percentage of each type of monosaccharide that is present.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.