Principaux documents
D2915
Sigma-Aldrich
Dexaméthasone hydrosoluble
suitable for cell culture, BioReagent
Synonyme(s) :
Complexe dexaméthasone-cyclodextrine
100 MG
327,00 €
327,00 €
Date d'expédition estimée le26 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
327,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Source biologique:
synthetic (organic)
Forme:
solid
327,00 €
Date d'expédition estimée le26 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioReagent
Forme
solid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Solubilité
H2O: 25 mg/mL, clear to slightly hazy
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
C[C@@H]1CC2C3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)C3[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@H]1C(=O)CO.OC[C@H]5O[C@@H]6O[C@H]7[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7CO)O[C@H]8[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]8CO)O[C@H]9[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]9CO)O[C@H]%10[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]%10CO)O[C@H]%11[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]%11CO)O[C@H]%12[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]%12CO)O[C@H]5[C@H](O)[C@H]6O
InChI
1S/C42H70O35.C22H30O4/c43-1-8-29-15(50)22(57)36(64-8)72-30-9(2-44)66-38(24(59)17(30)52)74-32-11(4-46)68-40(26(61)19(32)54)76-34-13(6-48)70-42(28(63)21(34)56)77-35-14(7-49)69-41(27(62)20(35)55)75-33-12(5-47)67-39(25(60)18(33)53)73-31-10(3-45)65-37(71-29)23(58)16(31)51;1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-21(13,2)20(15)17(25)10-22(16,3)19(12)18(26)11-23/h8-63H,1-7H2;6-7,9,12,15-17,19-20,23,25H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-;12-,15+,16?,17+,19-,20-,21+,22+/m11/s1
Clé InChI
XEJNDGTUKUMQNG-ARJMFYCQSA-N
Application
La dexaméthasone hydrosoluble a été ajoutée comme constituant à :
  • Un milieu adipogène et ostéogénique basé sur un milieu de Eagle modifié par Dulbecco destiné à la culture de cellules souches mésenchymateuses humaines[1].
  • Des milieux de multiplication érythroïdes destinés à la croissance de tissus hépatiques, de moelle osseuse et de rate[2].
  • Un milieu 199 (M199) destiné à la culture d′hépatocytes.[3]
Actions biochimiques/physiologiques
La dexaméthasone est un glucocorticoïde anti-inflammatoire[4] et un corticostéroïde de synthèse utilisé dans le traitement de l′inflammation de la cornée. Elle inhibe l′angiogénèse dépendante de l′IL-1β.[5] La dexaméthasone provoque tout un éventail d′effets sur la survie des cellules, la signalisation cellulaire et l′expression génique.[6] Elle favorise l′apoptose chez les chondrocytes et perturbe le développement osseux.[7] La dexaméthasone est un agent thérapeutique potentiel car elle induit l′apoptose dans les cellules de myélome multiple (MM).[8] Sa fonctionnalité est déclenchée par l′abaissement des taux du récepteur des glucocorticoïdes (GR) α, et elle inhibe la progression des tumeurs du colon.[9]
Conditionnement
Conditionnement en fonction de la teneur en dexaméthasone
Autres remarques
Contient environ 65 mg de dexaméthasone par gramme ; reste constitué de méthyl-β-cyclodextrine.
Produit(s) apparenté(s)
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Dexamethasone affects cell growthapoptosis chemosensitivity of colon cancer via glucocorticoid receptor alphaNF-kappaB
He J, et al.
Testing, 8(40), 67670-67670 (2017)
Immature erythroblasts with extensive ex vivo self-renewal capacity emerge from the early mammalian fetus
England SJ, et al.
Blood, 117(9), 2708-2717 (2011)
Dexamethasone-induced apoptotic mechanisms in myeloma cells investigated by analysis of mutant glucocorticoid receptors
Sharma S and Lichtenstein A
Blood, 112(4), 1338-1345 (2008)
Plasma membrane phospholipase A2 controls hepatocellular fatty acid uptake and is responsive to pharmacological modulation: implications for nonalcoholic steatohepatitis
Stremmel W, et al.
Faseb Journal, 28(7), 3159-3170 (2014)
Dexamethasone inhibits interleukin-1beta-induced corneal neovascularization: role of nuclear factor-kappaB-activated stromal cells in inflammatory angiogenesis
Nakao S, et al.
The American Journal of Pathology, 171(3), 1058-1065 (2007)
Questions
1–10 of 18 Questions  
  1. What is the molecular mass of Dexamethasone-Water Soluble (D2915)?
    1 answer
    1. This product is a multi-component item comprised of dexamethasone and (2-Hydroxypropyl)-?-cyclodextrin. The molecular weight of Dexamethasone is 392.5 g/mol. The molecular weight of the (2-Hydroxypropyl)-?-cyclodextrin is variable, but has an average molecular weight of 1,396 g/mol. There is an excess of cyclodextrin in the mixture to greatly enhance the solubility of the dexamethasone. The product is sold on the basis of the Dexamethasone content. The final product will have 55 - 75 mg of Dexamethasone per gram solid. For example, a 100mg package reporting a 75mg/gram Dexamethasone concentration would be a package of 1.81 grams. This value is reported in the Certiicate of Analysis. Please see the link below to review a sample of a specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/sigma/d2915#product-information
      Helpful?
  2. What is the recommended method for storing prepared solutions of D2915 dexamethasone water-soluble?
    1 answer
    1. The recommended method for storing prepared solutions of D2915 dexamethasone water-soluble is to store the solutions in working aliquots at -20°C.
      Helpful?
  3. Is additional solubility data available for product D2915, Dexamethasone-Water Soluble?
    1 answer
    1. The solubility of product D2915, Dexamethasone-Water Soluble, has been tested only in water, with a solubility (turbidity) of clear to slightly hazy at 25 mg/mL in water. Additionally, It is also soluble in ethanol (25 mg/mL), DMSO (25 mg/mL), and DMF (25 mg/mL).
      Helpful?
  4. How should stock solutions for item D2915-100MG be stored?
    1 answer
    1. Stock solutions can be stored for up to 2 months at -20°C.
      Helpful?
  5. Is the 100mg labeled on the bottle of D2915 Dexamethasone for the total powder or the total dexamethasone?
    1 answer
    1. Each vial contains 100 mg of dexamethasone. The mg of dexamethasone per gram is provided on the label, typically around 65 mg/g.
      Helpful?
  6. Once this product has been reconstituted in water, how long can it be stored, and at what temperature?
    1 answer
    1. Stock solutions may be stored in working aliquots at -20ºC. Please see the link below for additional information on the Water Soluble Complexes, including Dexamethasone, Water Soluble:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/218/859/e8014inf.pdf
      Helpful?
  7. How long is Product D2915, Dexamethasone-Water Soluble, stable in solution?
    1 answer
    1. Dexamethasone solutions are stable for 6 months when aliquoted stored at -20 °C in a non-defrosting freezer and protected from light.  However, insufficient information is available to assess the shelf-life of solutions stored at 4°C.
      Helpful?
  8. Are Products D4902 and D2915, sterile?
    1 answer
    1. No. This product is not sterile, but cell culture testing did not find the product to be toxic to cells.
      Helpful?
  9. What cell lines has Product D4902, Dexamethasone, been tested on?
    1 answer
    1. The cell lines on which this product is tested can vary from lot to lot. Some typically used cell lines are 3T3 fibroblasts, BHK, L929 and CHO.
      Helpful?
  10. Do you have references for the use of Product D2915, Dexamethason - Water Soluble?
    1 answer
    1. Here is one reference that describes using Product No. D2915: Chang, C.-J., et al., Coactivator TIF1? Interacts with Transcription Factor C/EBP? and Glucocorticoid Receptor To Induce ?1-Acid Glycoprotein Gene Expression. Mol. Cell. Biol., 18(10), 5880-5887 (1998).
      Helpful?
1–10 of 18 Questions  