Principaux documents
R2405
Sigma-Aldrich
RPMI-1640 Medium
StableCell, with stable glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Milieu RPMI-1640
500 ML
31,90 €
31,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 ML
31,90 €
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.75
31,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
RPMI-1640 Medium, With stable glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Composants
sodium pyruvate: no
NaHCO3: yes
phenol red: yes
stable glutamine: yes
HEPES: no
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Le milieu RPMI 1640 a été mis au point par Moore et ses collaborateurs, au Roswell Park Memorial Institute (RPMI), en 1966. Version modifiée du milieu 5A de McCoy, il a été formulé pour permettre la culture de cellules lymphoblastoïdes en suspension, mais on sait depuis qu'il convient aussi à une grande diversité de cellules adhérentes. Initialement conçu pour être utilisé avec un supplément à base de sérum, le milieu RPMI 1640 s'est révélé adapté à la culture sans sérum de différentes lignées cellulaires. Il est aussi couramment employé dans les protocoles de fusion ainsi que pour la croissance de cellules hybrides. Ce milieu convient à la culture de leucocytes normaux et néoplasiques humains.
Autres remarques
This RPMI-1640 medium is supplemented with L-Ala-L-Gln dipeptide. This provides a more stable form of glutamine for cell culture. Free amino acid L-glutamine is known to be unstable in cell culture.
Informations légales
StableCell is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Naike Casagrande et al.
International journal of molecular sciences, 22(6) (2021-04-04)
A high platelet count is associated with a poor prognosis in ovarian cancer (OvCa). Despite good clinical responses with platinating agents in combination with taxanes, numerous OvCa patients relapse due to chemotherapy resistance. Here, we report that treatment of OvCa
Y Zhou et al.
Oncogene, 36(6), 731-745 (2016-08-02)
microRNA (miRNA) dysregulation is a common feature of cancer cells, but the complex roles of miRNAs in cancer are not fully elucidated. Here, we used functional genomics to identify oncogenic miRNAs in non-small cell lung cancer and evaluate their impact
Gholamreza Bidkhori et al.
Frontiers in physiology, 9, 916-916 (2018-08-02)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is a deadly form of liver cancer with high mortality worldwide. Unfortunately, the large heterogeneity of this disease makes it difficult to develop effective treatment strategies. Cellular network analyses have been employed to study heterogeneity in cancer
Chella Krishna Vadivel et al.
Cancers, 13(2) (2021-01-21)
Perturbation in JAK-STAT signaling has been reported in the pathogenesis of cutaneous T cell lymphoma (CTCL). JAK3 is predominantly associated with the intra-cytoplasmic part of IL-2Rγc located in the plasma membrane of hematopoietic cells. Here we demonstrate that JAK3 is
Simone Mester et al.
mAbs, 13(1), 1893888-1893888 (2021-03-12)
Albumin has a serum half-life of 3 weeks in humans. This feature can be used to improve the pharmacokinetics of shorter-lived biologics. For instance, an albumin-binding domain (ABD) can be used to recruit albumin. A prerequisite for such design is that