Documents
R7638
Sigma-Aldrich
Milieu RPMI-1640
Dutch Modification, with sodium bicarbonate and HEPES, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.75
product name
Milieu RPMI-1640, Dutch Modification, with sodium bicarbonate and 20mM HEPES, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
pH
>7.2
Composants
sodium pyruvate: no
HEPES: 20 mM
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
phenol red: yes
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Le milieu RPMI 1640 a été mis au point par Moore et ses collaborateurs, au Roswell Park Memorial Institute (RPMI), en 1966. Version modifiée du milieu 5A de McCoy, il a été formulé pour permettre la culture de cellules lymphoblastoïdes en suspension, mais on sait depuis qu'il convient aussi à une grande diversité de cellules adhérentes. Initialement conçu pour être utilisé avec un supplément à base de sérum, le milieu RPMI 1640 s'est révélé adapté à la culture sans sérum de différentes lignées cellulaires. Il est aussi couramment employé dans les protocoles de fusion ainsi que pour la croissance de cellules hybrides. Ce milieu convient à la culture de leucocytes normaux et néoplasiques humains.
Application
RPMI-1640 Medium has been used
  • to obtain spleen and lymph nodes from mice
  • for the resuspension of Staphylococcus aureus strains in the phagocytosis assay
  • in the isolation of hepatitis B surface antigen-specific B-cell clones
Reconstitution
Supplement with 0.3 g/L L-glutamine.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Kamila R Santos et al.
Vaccines, 9(8) (2021-08-29)
Staphylococcus aureus mastitis remains a major challenge for dairy farming. Here, 24 mice were immunized and divided into four groups: G1: control; G2: Granulocyte Macrophage Colony-Stimulating Factor (GM-CSF) DNA vaccine; G3: F0F1 ATP synthase subunit α (SAS), succinyl-diaminopimelate (SDD), and
Blood polymorphonuclear leukocyte responses against Staphylococcus aureus in primiparous and pluriparous Lacaune and Santa Ines ewes
Marques M, et al.
Small Ruminant Research, 201, 106412-106412 (2021)
Vitória M Silva et al.
BMC veterinary research, 17(1), 282-282 (2021-08-27)
The present study explored the viability of bovine milk macrophages, their intracellular production of reactive oxygen and nitrogen species (RONS), and their phagocytosis of Staphylococcus aureus, as well as the profile of lymphocytes, from healthy udder quarters and udder quarters
Ewerton de Souza Lima et al.
Frontiers in veterinary science, 8, 650021-650021 (2021-07-06)
The implications of bovine leukemia virus (BLV) on innate and adaptive immune responses have been widely investigated; however, the effects of BLV on mammary gland immunity require further investigation. The present study investigated the viability, phagocytic capacity, and intracellular production
Antonella Cerino et al.
PloS one, 10(4), e0125704-e0125704 (2015-04-30)
We describe the production and characterization of human monoclonal antibodies (mAb) specific for the major hepatitis B virus (HBV) S protein. The mAbs, two IgG1κ and one IgG1λ, were secreted by B-cell clones obtained from peripheral blood mononuclear cells (PBMC)