M3817
MegaCell™ RPMI-1640 Medium
without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Fabrication pharma
64,30 €
About This Item
64,30 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Composants
L-glutamine: no
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
- as a component of the TSC medium for culturing trophoblast stem cells (TSC)[1]
- as a component of 25 ng/ml FGF4 and 1 g/ml heparin (TSF4H medium) for culturing TSCs[2]
- as a component of embryo-like structures (ETS) embryo medium and TS cell medium for culturing embryonic stem cells (ESCs) and TSCs[3]
Reconstitution
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable