Documents
L1754
Sigma-Aldrich
Lipase from Candida rugosa
Type VII, ≥700 unit/mg solid
Synonyme(s) :
Triacylglycérol acylhydrolase, Triacylglycérol lipase
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
Source biologique
fungus (candida rugosa)
Type
Type VII
Forme
lyophilized
Activité spécifique
≥700 unit/mg solid
Conditions de stockage
(Tightly closed. Dry)
Technique(s)
cell based assay: suitable
Couleur
beige
white
Solubilité
water: slightly soluble
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
Clé InChI
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Description générale
Domaine de recherche : Structure cellulaire
Les lipases se trouvent dans les sécrétions pancréatiques. Cette famille d'enzymes contient des repliements de type α et β hydrolase. Candida rugosa produit plusieurs isoenzymes de la lipase qui présentent 80 % d'homologie de séquence.
Application
La lipase de Candida rugosa a été utilisée dans les applications suivantes :
  • synthèse d'esters de dextran et d'acide gras
  • étude de ses effets sur la production d'acides linoléiques conjugués (CLA1 et CLA2) en présence d'huile de tournesol et d'huile de ricin
  • préparation d'une enzyme "imprimée" à pH ajusté pour la transestérification catalysée par la lipase du dextran T-40 avec du décanoate de vinyle
Les lipases sont utilisées à l′échelle industrielle pour séparer les composés chiraux et produire du biodiésel par transestérification.
Actions biochimiques/physiologiques
Les lipases sont des enzymes et des biocatalyseurs qui catalysent l'hydrolyse des triacylglycérols en glycérol et en acides gras libres. Elles interviennent dans les réactions de biotransformation. Elles présentent une bonne tolérance à de nombreux substrats et sont hautement stéréosélectives et régiosélectives. Les lipases facilitent le transport des lipides. La pancréatite se caractérise par une augmentation du taux de lipase sérique. Les lipases sont des catalyseurs privilégiés pour les acides gras à chaîne longue. Les lipases peuvent être utilisées dans une grande diversité de solvants, aussi bien en milieu aqueux qu'en milieu non aqueux. Elles trouvent ainsi une utilité dans des applications telles que la synthèse organique.
Les tri, di et monoglycérides sont hydrolysés (par ordre décroissant de vitesse).
Les lipases catalysent l′hydrolyse des triacylglycérols en glycérol et en acides gras libres.
Définition de l'unité
Une unité hydrolyse 1,0 microéquivalent d′acide gras à partir d′un triglycéride en 1 h à pH 7,2 et 37 °C (ce qui équivaut à environ 10 microlitres de CO2 en 30 minutes).
Enzyme
Réf. du produit
Description
Tarif
Substrat
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Ashok Kumar et al.
Biological procedures online, 18, 2-2 (2016-01-15)
Lipases are industrial biocatalysts, which are involved in several novel reactions, occurring in aqueous medium as well as non-aqueous medium. Furthermore, they are well-known for their remarkable ability to carry out a wide variety of chemo-, regio- and enantio-selective transformations.
Taresh P Khobragade et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 9, 757062-757062 (2021-10-26)
Herein, we report the development of a multi-enzyme cascade using transaminase (TA), esterase, aldehyde reductase (AHR), and formate dehydrogenase (FDH), using benzylamine as an amino donor to synthesize the industrially important compound sitagliptin intermediate. A panel of 16 TAs was
Takeshi Furuhashi et al.
Frontiers in molecular biosciences, 7, 116-116 (2020-07-23)
Cellular volatile organic compounds (VOCs) are unique compounds whose metabolic pathways remain enigmatic. To elucidate their metabolism, we investigated the VOCs of lung cancer A549 and 2 non-cancer lung cells (HLB; HBEpC). Neutral sugars and lactate in the medium were
Conjugated linoleic acid conversion by six Lactobacillus plantarum strains cultured in MRS broth supplemented with sunflower oil and soymilk.
Li, et al.
Journal of Food Science, 77, M330-M336 (2017)
Marco Filice et al.
Nature protocols, 7(10), 1783-1796 (2012-09-08)
This protocol describes the regioselective deprotection of single hydroxyls in peracetylated monosaccharides and disaccharides by enzymatic or chemoenzymatic strategies. The introduction of a one-pot enzymatic step by using immobilized biocatalysts obviates the requirement to carry out tedious workups and time-consuming