According to the supplier, the assay buffer in the Lipase Activity Assay Kit II (MAK047) is slightly alkaline.
MAK047
Lipase Activity Assay Kit II
sufficient for 100 colorimetric tests (with TNB standard)
About This Item
Produits recommandés
Utilisation
sufficient for 100 colorimetric tests (with TNB standard)
Méthode de détection
colorimetric
Maladie(s) pertinente(s)
cancer; gastrointestinal diseases; pulmonary disorders
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Adéquation
Principe
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Les clients ont également consulté
-
What is the pH of the assay buffer in the Lipase Activity Assay Kit II (MAK047)?