437707
Lipase, Chromobacterium viscosum
Synonyme(s) :
Lipase, Chromobacterium viscosum
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
Activité spécifique
≥2500 units/mg dry wt.
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
pl
(1) 3.7, (2) 7.3
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
Clé InChI
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Description générale
Avertissement
Définition de l'unité
Reconstitution
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable