Documents
L4777
Sigma-Aldrich
Résine acrylique contenant des lipases
greener alternative
≥5,000 U/g, recombinant, expressed in Aspergillus niger
Synonyme(s) :
Novozyme 435
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
Produit recombinant
expressed in Aspergillus niger
Forme
solid
Activité spécifique
≥5,000 U/g
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Matrice
macroporous acrylic resin
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
Clé InChI
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Description générale
Les lipases appartiennent à la classe des hydrolases. Les microbes affectant les végétaux et les animaux produisent principalement des lipases. Elles peuvent également être produites par les organismes marins.
Nous nous engageons à vous proposer des alternatives plus respectueuses de l′environnement, respectant au moins l′un des 12 principes pour une chimie plus verte. L′efficacité énergétique de ce produit, ainsi que la quantité de déchets générée lors de son utilisation dans le domaine de la recherche sur le biodiesel, ont été améliorées. Pour en savoir plus, consultez l′article correspondant dans Biofiles.
Lipase produite par fermentation submergée d′un micro-organisme du type Aspergillus niger génétiquement modifié et adsorbé sur une résine microporeuse.
Application
La résine acrylique contenant des lipases a été utilisée :
  • En tant que catalyseur dans l′estérification de pLACT avec de l′acide butyrique.
  • En tant qu′additif dans un mélange d′huile de colza totalement hydrogénée (FHCO) et d′huile de tournesol riche en acide oléique (HOSO) en vue d′une interestérification enzymatique.
  • Pour étudier son effet sur le degré de conversion de l′acide oléique lors de son estérification.
Préparation immobilisée à base de lipase thermostable, particulièrement utile dans la synthèse d′esters et d′amides, et ayant une vaste spécificité de substrat.
Actions biochimiques/physiologiques
Les lipases sont utilisées dans l′industrie des détergents, du cuir, ainsi que dans les industries agro-alimentaire, pharmaceutique et laitière. Elles possèdent plusieurs propriétés caractéristiques telles qu′une régiosélectivité, une stéréospécificité et une spécificité vis-à-vis du substrat. Elles interviennent également dans diverses réactions de bioconversion comme l′hydrolyse, l′estérification, l′acidolyse et l′aminolyse. La lipase B issue de Candida antarctica est considérée comme une enzyme importante du fait de son utilisation dans l′estérification, l′hydrolyse, l′aminolyse et la transestérification.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Gurpur Rakesh D Prabhu et al.
Nature protocols, 15(3), 925-990 (2020-01-31)
Since the advent of modern science, researchers have had to rely on their technical skills or the support of specialized workshops to construct analytical instruments. The notion of the 'fourth industrial revolution' promotes construction of customized systems by individuals using
Filippo Fabbri et al.
International journal of molecular sciences, 22(16) (2021-08-28)
In the present work, different hydrolases were adsorbed onto polypropylene beads to investigate their activity both in short-esters and polyesters synthesis. The software MODDE® Pro 13 (Sartorius) was used to develop a full-factorial design of experiments (DoE) to analyse the
Covalent immobilization of Candida antarctica lipase B on nanopolystyrene and its application to microwave-assisted esterification
Bukhari A, et al.
Chinese Journal of Catalysis, 35(9), 1555-1564 (2014)
Lipase: An Industrial Enzyme Through Metagenomics (2018)
Chemical and enzymatic interesterification of tristearin/triolein-rich blends: Chemical composition, solid fat content and thermal properties
Ahmadi L, et al.
European Journal of Lipid Science and Technology, 1014-1024 (2008)