C2730
Cellulase from Trichoderma reesei
aqueous solution, ≥700 units/g
Synonyme(s) :
Celluclast 1.5L®
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
fungus (Trichoderma reesei)
Forme
aqueous solution
Activité spécifique
≥700 units/g
Poids mol.
68 kDa
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Densité
1.10-1.30 g/mL
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Cellulase from Trichoderma reesei is produced by submerged fermentation of a selected strain of the fungus Trichoderma reesei and catalyzes the breakdown of cellulose into glucose, cellobiose, and higher glucose polymers. It corresponds to a molecular mass of 68 kDa with optimum pH and temperature of 6 and 52° C, respectively.
Application
- for aqueous extraction of oil from corn germ
- in the enzymatic hydrolysis of Sweet Sorghum Bagasse (SSB)
- in the enzymatic digestion of paper grids
Actions biochimiques/physiologiques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves