N2752
4-Nitrophenyl palmitate
lipase substrate, chromogenic, ≥98% (TLC), powder
Synonyme(s) :
p-Nitrophenyl palmitate, Hexadecanoic acid 4-nitrophenyl ester
About This Item
Produits recommandés
product name
4-Nitrophenyl palmitate, lipase substrate
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Solubilité
chloroform: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C22H35NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-22(24)27-21-18-16-20(17-19-21)23(25)26/h16-19H,2-15H2,1H3
Clé InChI
LVZSQWIWCANHPF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves