L1381
L-α-Lysophosphatidylcholine from bovine brain
≥99%, Type V
Synonyme(s) :
1-Acyl-sn-glycero-3-phosphocholine, L-α-Lysolecithin
About This Item
Produits recommandés
Description
zwitterionic
Type
Type V
Essai
≥99%
Type de lipide
phospholipids
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
- to determine the dose-dependent high-mobility group box 1 (HMGB1) release in macrophage and monocyte cultures by production of lysophosphatidylcholine (LPC)[3]
- for lysolecithin demyelination of mice brain tissue[4]
- for demyelination of axons[5]
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable