830071P
Avanti
Egg Lyso PC
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
L-α-lysophosphatidylcholine (Egg, Chicken)
77,00 €
About This Item
77,00 €
Produits recommandés
Essai
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 g (830071P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (830071P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (830071P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (830071P-500mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Type de lipide
phosphoglycerides
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[P](=O)([O-])(OC[C@H](O)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C24H50NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24(27)30-21-23(26)22-32-33(28,29)31-20-19-25(2,3)4/h23,26H,5-22H2,1-4H3/t23-/m1/s1
Clé InChI
ASWBNKHCZGQVJV-HSZRJFAPSA-N
Application
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit