S5768
Monoclonal Anti-Synaptophysin antibody produced in mouse
clone SVP-38, ascites fluid
Synonyme(s) :
Synaptophysin Antibody, Synaptophysin Antibody - Monoclonal Anti-Synaptophysin antibody produced in mouse
623,00 €
About This Item
623,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
SVP-38, monoclonal
Poids mol.
antigen 38 kDa
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
pig, rat, human, guinea pig
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunohistochemistry (frozen sections): 1:200 using rat cerebellum
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SYP(6855)
rat ... Syp(24804)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable