1372050
USP
Lysophosphatidylcholine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
L-α-Lysophosphatidylcholine from egg yolk, 1-Acyl-sn-glycero-3-phosphocholine, L-α-Lysolecithin
553,00 €
About This Item
553,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
lysophosphatidylcholine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable