840044C
Avanti
Soy PI
Avanti Research™ - A Croda Brand 840044C
Synonyme(s) :
L-α-phosphatidylinositol (Soy) (sodium salt)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (840044C-10mg)
pkg of 1 × 2 mL (840044C-50mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (840044C-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 840044C
Concentration
10 mg/mL (840044C-10mg)
10 mg/mL (840044C-25mg)
25 mg/mL (840044C-50mg)
Type de lipide
phosphoglycerides
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@H]1[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)OP([O-])(OC[C@@]([H])(COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)=O.[Na+]
InChI
1S/C43H79O13P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-37(45)55-35(34-54-57(51,52)56-43-41(49)39(47)38(46)40(48)42(43)50)33-53-36(44)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17-18,35,38-43,46-50H,3-10,12,14-16,19-34H2,1-2H3,(H,51,52);/q;+1/p-1/b13-11-,18-17-;/t35-,38?,39-,40?,41?,42?,43-;/m1./s1
Clé InChI
DCDQYHYLAGWAPO-UQZYTPKFSA-M
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash