H6416
Noggin human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Puissance
≤200 ng/mL ED50
Qualité
endotoxin tested
Poids mol.
dimer 65 kDa (glycosylated)
Conditionnement
pkg of 1 mg
pkg of 10 μg
pkg of 100 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
≤1 EU/mg
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... NOGG(9241)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Noggin has a high binding affinity to heparin and heparan sulfate proteoglycans at the cell surface. Heparan sulfate-bound Noggin remains active and capable of binding BMP4 at the plasma membrane. Noggin can also be competitively displaced by heparin when bound to cells that express heparan sulfate proteoglycan.
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable