S4317
SB 431542 hydrate
≥98% (HPLC), powder, inhibits activation of SMAD proteins
Synonyme(s) :
4-(5-Benzol[1,3]dioxol-5-yl-4-pyrldin-2-yl-1H-imidazol-2-yl)-benzamide hydrate, 4-[4-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-5-(2-pyridinyl)-1H-imidazol-2-yl]-benzamide hydrate, 4-[4-(3,4-Méthylènedioxyphényl)-5-(2-pyridyl)-1H-imidazol-2-yl]-benzamide hydrate
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
SB 431542 hydrate, ≥98% (HPLC), powder
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
DMSO: soluble 10 mg/mL
H2O: insoluble
Auteur
GlaxoSmithKline
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O.NC(=O)c1ccc(cc1)-c2nc(-c3ccc4OCOc4c3)c([nH]2)-c5ccccn5
InChI
1S/C22H16N4O3.H2O/c23-21(27)13-4-6-14(7-5-13)22-25-19(20(26-22)16-3-1-2-10-24-16)15-8-9-17-18(11-15)29-12-28-17;/h1-11H,12H2,(H2,23,27)(H,25,26);1H2
Clé InChI
WQUIJVKNPYBZOF-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Protocoles
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.