Documents
SCM075
Sigma-Aldrich
Inhibiteur ROCK (Y-27632)
The ROCK Inhibitor (Y-27632) is available in a 5 mg format & has been optimized & validated for cell culture & Neuroscience applications.
Synonyme(s) :
Y-27632
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
eCl@ss :
32160801
Nomenclature NACRES :
NA.75
Niveau de qualité
Forme
liquid
Poids mol.
320.26 g/mol
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
L'inhibiteur ROCK (Y-27632) est un inhibiteur de Rho kinase (ROCK), notamment des protéines p160Rock (Ki = 140 nM) et Rock-II, sélectif et compétitif de l'ATP. C'est également un puissant inhibiteur de la sensibilisation calcique par agonistes de la phosphorylation de la myosine et de la contraction des muscles lisses. Un traitement d'une heure avec l'inhibiteur Y-27632 10 µM bloque l'apoptose de cellules souches embryonnaires humaines (hESC) en culture dissociée et augmente leur survie et leur efficacité de clonage sans affecter leur pluripotence1. Récemment, des études ont démontré que l'application de l'inhibiteur Y-27632 et de la formulation d'enzymes de digestion Accutase (réf. SCR005) améliore le taux de survie post-décongélation des cellules hESC individuelles, avec des méthodes de congélation lente et de décongélation rapide.
Stockage et stabilité
Avant reconstitution : se conserve pendant deux ans à -20 ºC et à l'abri de la lumière. Après reconstitution : se conserve pendant un an à -20 ºC et à l'abri de la lumière.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Malgorzata Bienkowska-Haba et al.
Journal of virology, 94(3) (2019-11-22)
It is established that the host cell transcriptomes of natural lesions, organotypic rafts, and human papillomavirus (HPV)-immortalized keratinocytes are altered in the presence of HPV genomes. However, the establishment of HPV-harboring cell lines requires selection and immortalization, which makes it
Maike Frye et al.
eLife, 9 (2020-09-09)
Endothelial integrity is vital for homeostasis and adjusted to tissue demands. Although fluid uptake by lymphatic capillaries is a critical attribute of the lymphatic vasculature, the barrier function of collecting lymphatic vessels is also important by ensuring efficient fluid drainage
Ambra Gianotti et al.
Frontiers in pharmacology, 9, 1176-1176 (2018-11-13)
Cystic fibrosis (CF) is a chronic disease caused by mutations in the CF transmembrane conductance regulator (CFTR) gene, which encodes for a channel expressed at the apical surface of epithelial tissues. Defective chloride and bicarbonate secretion, arising from CFTR mutations
Marta Słoniecka et al.
Journal of molecular medicine (Berlin, Germany), 97(10), 1477-1489 (2019-08-11)
Fibrosis is characterized by hardening, overgrowth, and development of scars in various tissues as a result of faulty reparative processes, diseases, or chronic inflammation. During the fibrotic process in the corneal stroma of the eye, the resident cells called keratocytes
Anushree C Gulvady et al.
Molecular biology of the cell, 30(11), 1298-1313 (2019-03-21)
Fibroblasts transformed by the proto-oncogene Src form individual invadopodia that can spontaneously self-organize into large matrix-degrading superstructures called rosettes. However, the mechanisms by which the invadopodia can spatiotemporally reorganize their architecture is not well understood. Here, we show that Hic-5
Articles
Human epithelial intestinal colonic organoids can be used as an alternative to Caco-2 drug permeability assays for drug screening and compound toxicity testing.
Skip weekend feedings. Defined serum-free and feeder-free expansion media for human pluripotent stem cells (ES and iPS cells). See publications and protocols.
Lung organoids are valuable 3D models for human lung development and respiratory diseases. The 3dGRO™ differentiation protocol generates organoids from human iPSCs in 4 steps.
The Simplicon™ RNA Reprogramming Technology is a next generation reprogramming system that uses a single synthetic, polycistronic self-replicating RNA strand engineered to mimic cellular RNA to generate human iPS cells.
Afficher tout
Protocoles
A rapid in vitro assay for CFTR function, the forskolin-induced swelling protocol uses human colon organoids, which can be derived from cystic fibrosis patient tissue.
Highly characterized cryopreserved human colonic organoids and a step-by-step organoid culture protocol for epithelial intestinal organoid differentiation from iPS cells.
Learn how to cultivate similar-sized iPSC-derived colon organoids using Millicell® Microwell plates and perform a forskolin-induced swelling assay.
Step-by-step stem cell culture protocols for human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including ips cell thawing, expanding, freezing and characterizing.