Principaux documents
S7067
Sigma-Aldrich
SB 202190
≥98% (HPLC), powder, p38 MAP kinase inhibitor
Synonyme(s) :
4-(4-Fluorophényl)-2-(4-hydroxyphényl)-5-(4-pyridyl)-1H-imidazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H14FN3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
331.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Nom du produit
SB 202190, ≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
faintly yellow, to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Auteur
GlaxoSmithKline
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Oc1ccc(cc1)-c2nc(-c3ccc(F)cc3)c([nH]2)-c4ccncc4
InChI
1S/C20H14FN3O/c21-16-5-1-13(2-6-16)18-19(14-9-11-22-12-10-14)24-20(23-18)15-3-7-17(25)8-4-15/h1-12,25H,(H,23,24)
Clé InChI
QHKYPYXTTXKZST-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... MAPK14(1432)
Description générale
Le SB 202190 aide à renforcer la capacité d'auto-renouvellement des cellules souches neurales des souris n'exprimant pas NPC1.
Application
Le SB 202190 a été utilisé :
  • pour étudier le rôle de la voie de signalisation des protéines kinases activées par un mitogène p38 MAPK dans l'implantation d'une infection à réovirus.
  • comme inhibiteur de p38α dans des études in vivo visant à évaluer ses effets sur le développement ou la progression d'adénocarcinomes touchant les tissus de la muqueuse du côlon de souris APC Min/+.
  • comme constituant d'un milieu BC de base destiné à la culture de cellules progénitrices basales.
  • comme constituant de milieux pour endomètre normal et pour tumeur de l'endomètre destinés à la culture d'organoïdes.
SB 202190 a été utilisé pour inhiber l′activation de p38 dans les cellules MCF75, les macrophages de souris6 et les cellules HepG27
Actions biochimiques/physiologiques
SB 202190 est un inhibiteur puissant, capable de pénétrer dans les cellules et hautement sélectif de la MAP kinase p38. SB 202190 se lie au sein de la poche ATP de la kinase active (Kd = 38 nM, mesuré pour la protéine p38 recombinante humaine), et inhibe p38α et ses β isoformes de façon sélective.
Caractéristiques et avantages
Ce composé a été développé par GlaxoSmithKline. Pour consulter la liste de composés développés par les laboratoires pharmaceutiques et les médicaments homologués ou candidats, cliquez ici.
Ce composé figure sur la page MAPK du Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction (manuel de classification des récepteurs et de transduction du signal). Cliquez ici pour consulter les autres pages du manuel.
Informations légales
Vendu à des fins de recherche sous un accord conclu avec Glaxo­Smith­Kline
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Protocol for generating airway organoids from 2D air liquid interface-differentiated nasal epithelia for use in a functional CFTR assay
Rodenburg LW, et al.
STAR protocols, 4(3), 102337-102337 (2023)
Shauna M Crowley et al.
PLoS pathogens, 16(4), e1008498-e1008498 (2020-04-14)
We investigated the role of the inflammasome effector caspases-1 and -11 during Salmonella enterica serovar Typhimurium infection of murine intestinal epithelial cells (IECs). Salmonella burdens were significantly greater in the intestines of caspase-1/11 deficient (Casp1/11-/-), Casp1-/- and Casp11-/- mice, as
Uncoupling p38? nuclear and cytoplasmic functions and identification of two p38? phosphorylation sites on ?-catenin: implications for the Wnt signaling pathway in CRC models
Lepore Signorile M, et al.
Journal of Separation Science, 13(1), 223-223 (2023)
NPC1 gene deficiency leads to lack of neural stem cell self-renewal and abnormal differentiation through activation of p38 mitogen-activated protein kinase signaling
Yang SR, et al.
Journal of Separation Science, 24(2), 292-298 (2006)
p38 Mitogen-Activated Protein Kinase Signaling Enhances Reovirus Replication by Facilitating Efficient Virus Entry, Capsid Uncoating, and Postuncoating Steps
Mohamed A, et al.
American journal of virology, 97(2), e0000923-e0000923 (2023)