SCC111
Ligne cellulaire 293T exprimant la R-Spondin1
Human
Synonyme(s) :
RSPO1-expressing 293T cells
About This Item
Produits recommandés
product name
Ligne cellulaire 293T exprimant la R-Spondin1, The R-Spondin1-Expressing 293T cell line produces RSPO1, a critical protein used to establish 3D organoid cultures from stomach, small intestine, colon, pancreas, and liver sources.
Source biologique
human
Niveau de qualité
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
La lignée cellulaire 293T est transfectée de façon stable pour exprimer la protéine R-spondine-1 de souris étiquetée avec une étiquette épitope HA à l'extrémité N-terminale et une région Fc IgG2α de souris à l'extrémité C-terminale. La lignée cellulaire 293T exprimant la R-spondine-1 peut être utilisée pour produire soit de la RSPO1 purifiée, soit du milieu conditionné RSPO1. La région FC et les étiquettes HA facilitent la purification et la caractérisation. La lignée cellulaire n'est pas la lignée cellulaire publiée par le laboratoire Kuo, mais plutôt une lignée cellulaire apparentée, développée dans le même laboratoire en utilisant le protocole de référence.
Description de la lignée cellulaire
Application
Culture cellulaire
Qualité
• Les cellules sont testées négatives pour le HPV-16, le HPV-18, les virus de l'hépatite A, B et C, les herpèsvirus de type 6, 7, 8 et les virus VIH-1 et 2 par PCR.
• Les cellules sont négatives pour la contamination par les mycoplasmes.
• Chaque lot de cellules est génotypé par une analyse STR (courtes répétitions en tandem) afin de vérifier l'identité unique de la lignée cellulaire.
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Organoid culture FAQs. Learn how to culture and analyze organoids following established 3D cell culture protocols. Tips and tricks.
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.