Documents
SML1046
Sigma-Aldrich
CHIR99021
≥98% (HPLC), powder, GSK-3 inhibitor
Synonyme(s) :
6-[[2-[[4-(2,4-Dichlorophényl)-5-(5-méthyl-1H-imidazol-2-yl)-2-pyrimidinyl]amino]éthyl]amino]-3-pyridinecarbonitrile, CT99021
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H18Cl2N8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
465.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
product name
CHIR99021, ≥98% (HPLC)
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to light brown
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
ClC(C=C1Cl)=CC=C1C2=NC(NCCNC(N=C3)=CC=C3C#N)=NC=C2C4=NC(C)=CN4
InChI
1S/C22H18Cl2N8/c1-13-10-29-21(31-13)17-12-30-22(32-20(17)16-4-3-15(23)8-18(16)24)27-7-6-26-19-5-2-14(9-25)11-28-19/h2-5,8,10-12H,6-7H2,1H3,(H,26,28)(H,29,31)(H,27,30,32)
Clé InChI
AQGNHMOJWBZFQQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
CHIR99021 est un dérivé d′aminopyrimidine. CHIR99021 développe le potentiel d′auto-renouvellement des cellules souches embryonnaires (CSE) de souris en inhibant l′activité glycogène synthase kinase-3 (GSK-3), et potentialise la régulation à la hausse des fonctions de la β-caténine et de c-Myc. CHIR99021 développe le potentiel d′auto-renouvellement des CSE en modulant les voies de signalisation Notch, du TGF-β (facteur de croissance transformant β) et des MAPK (protéines kinases activées par des agents mitogènes). CHIR99021 est un agoniste de la signalisation Wnt (« wingless/integrated »), régule à la hausse l′expression de la cycline A et favorise la prolifération cellulaire des lignées cellulaires de cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC).
Application
CHIR99021 a été utilisé comme agoniste de la voie de signalisation Wnt pour évaluer ses effets sur la différenciation de cardiomyocytes dérivés de cellules souches pluripotentes humaines (CSPh).
CHIR99021 a été utilisé :
  • En cocktail avec de petites molécules pour convertir des fibroblastes pulmonaires en neurones.
  • Comme supplément pour milieu de culture dans du milieu KSOM (milieu d′optimisation de simplexe supplémenté en potassium) destiné à la culture de blastocystes.
  • Pour l′inhibition chronique de GSK-3 afin d′étudier son rôle dans la corticogénèse.
Actions biochimiques/physiologiques
CHIR99021 est un inhibiteur très puissant de la glycogène synthase kinase 3 (GSK3, CI50 de GSK3α et GSK3β = 10 et 6,7 nM, respectivement). Il n′y a aucune réactivité croisée vis-à-vis des CDK. CHIR99021 potentialise l′auto-renouvellement des cellules souches embryonnaires humaines et de souris, et améliore la reprogrammation des cellules somatiques en cellules souches.
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Les clients ont également consulté
The roles of Notch3 on the cell proliferation and apoptosis induced by CHIR99021 in NSCLC cell lines: a functional link between Wnt and Notch signaling pathways
Li C, et al.
PLoS ONE, 8(12), e84659-e84659 (2013)
CHIR99021 promotes self-renewal of mouse embryonic stem cells by modulation of protein-encoding gene and long intergenic non-coding RNA expression
Wu Y, et al.
Experimental Cell Research, 319(17), 2684-2699 (2013)
Co-incident insertion enables high efficiency genome engineering in mouse embryonic stem cells
Shy BR
Nucleic Acids Research, 44, 7997-8010 (2016)
Chemical conversion of human lung fibroblasts into neuronal cells
Wan XY, et al.
International Journal of Molecular Medicine, 41(3), 1463-1468 (2018)
Pleiotropy of glycogen synthase kinase-3 inhibition by CHIR99021 promotes self-renewal of embryonic stem cells from refractory mouse strains
Ye S, et al.
PLoS ONE, 7(4), e35892-e35892 (2012)
Articles
Human pancreatic cancer organoid biobank (PDAC organoids) with various KRAS mutations to aide in 3D cell culture and cancer research applications.
Naive pluripotent stem cells cultured in vitro using specialized media and inhibitors mimic "ground-state" cells from blastocysts.
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Protocoles
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.