G9785
Supplément GSEM
liquid, suitable for cell culture,
Synonyme(s) :
Complément de milieu d’expression de la glutamine synthétase
125,00 €
About This Item
125,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Supplément GSEM, 50 ×, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Stérilité
sterile-filtered
Niveau de qualité
Forme
liquid
Concentration
50 ×
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Conditionnement
Quantité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable