Principaux documents
58672C
SAFC
Supplément GS, 50X
50 ×, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Supplément GSEM, Complément de milieu d’expression de la glutamine synthétase
100 ML
113,00 €
1000 ML
989,00 €
113,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 ML
113,00 €
1000 ML
989,00 €
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.75
113,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Description
for research or for further manufacturing use
Niveau de qualité
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Concentration
50 ×
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Le Système GS utilise le gène de la glutamine synthétase (GS) comme marqueur de sélection pour l′expression de protéines recombinantes dans les cellules de mammifères, en particulier les cellules NS0 et CHO. Ce système présente d′importants avantages en matière de rapidité et d′efficacité de développement des lignées cellulaires, et permet d′obtenir une productivité élevée d′anticorps et d′autres protéines recombinantes.
Application
Le Supplément GS, 50X a été utilisé comme complément pour milieu de culture dans la croissance des cellules de myélome de souris GS-NS0.[1]
Le système glutamine synthétase (GS) est utilisé pour exprimer des protéines recombinantes de cellules de mammifères. Les cellules dépendantes de la glutamine qui sont transfectées avec le gène de la glutamine synthétase peuvent être cultivées sélectivement dans un milieu adapté déficient en glutamine.
Conditionnement
Contient (mg/l) : L-alanine 450,0, L-asparagine · H2O 4261,0, acide L-aspartique 650,0, acide L-glutamique 3750,0, L-proline 575,0, L-sérine 500,0, adénosine 350,0, guanosine 350,0, cytidine 350,0, uridine 350,0 et thymidine 12,0
Quantité
Un ml permet de supplémenter 50 ml de milieu de culture cellulaire.
Stockage et stabilité
Stocker le Supplément GS 50X à l′abri de la lumière entre -10 et -40 °C.
Informations légales
GS System is a trademark of Lonza Group Ltd.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Energy-based culture medium design for biomanufacturing optimization: A case study in monoclonal antibody production by GS-NS0 cells.
Quiroga-Campano A L, et al.
Metabolic engineering, 47, 21-30 (2018)
Doyle, A., et al.
Cell and Tissue Culture: Laboratory Procedures, 27D, 3-3 (1999)