S4500
L-Serine
≥99% (HPLC), ReagentPlus®
Synonyme(s) :
(S)-2-Amino-3-hydroxypropionic acid
About This Item
Produits recommandés
product name
L-Serine, ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
≥99% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Pf
222 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
Application(s)
detection
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
N[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1
Clé InChI
MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique