Merck
Toutes les photos(5)
Documents
T1895
Sigma-Aldrich
Thymidine
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
1-(2-Désoxy-β-D-ribofuranosyl)-5-méthyluracile, 1-(2-Désoxy-β-D-ribofuranosyl)thymine, 2′-Désoxythymidine, Désoxyriboside de la thymine, dT
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H14N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.23
Numéro Beilstein :
89285
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352207
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.75
Source biologique
synthetic (organic)
Gamme de produits
BioReagent
Pureté
≥99%
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Pf
186-188 °C (lit.)
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Chaîne SMILES 
CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H14N2O5/c1-5-3-12(10(16)11-9(5)15)8-2-6(14)7(4-13)17-8/h3,6-8,13-14H,2,4H2,1H3,(H,11,15,16)/t6-,7+,8+/m0/s1
Clé InChI
IQFYYKKMVGJFEH-XLPZGREQSA-N
Informations sur le gène
human ... DTYMK(1841)
Description générale
La thymidine est également connue sous le nom de pyrimidine désoxynucléoside. La désoxythymidine est un nucléoside présent dans l′ADN. Dans la structure double brin de l′ADN, la thymidine s'apparie avec la désoxyadéninosine.
Application
La thymidine peut être utilisée dans les cocktails HT et HAT pour la fusion, la sélection et le clonage d′hybridomes. Elle a servi :
  • De source de nucléotide dans du milieu essentiel minimum pour évaluer l′excroissance de blastocystes dérivés de iSCNT (transfert de noyaux de cellules somatiques interespèces).
  • Comme supplément dans un milieu de sélection du type milieu de Eagle modifié par Dulbecco (DMEM) utilisé pour produire des anticorps anti-neurogranine (NRGN).
  • Pour préparer une solution mère de THMG (thymidine, hypoxanthine, glycine, méthotrexate) et de THG pour l′entretien de cellules de lymphome de souris.
Actions biochimiques/physiologiques
La thymidine sert à la synchronisation cellulaire durant la phase S. Dans la voie de récupération des pyrimidines, la pyrimidine phosphorylase convertit de manière réversible la thymine en thymidine.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Human Biochemistry and Disease, 571-571 (2008)
Serum neurogranin measurement as a biomarker of acute traumatic brain injury
Yang J, et al.
Clinical Biochemistry, 43(13-14), 843-848 (2015)
Optimization in Drug Discovery: In Vitro Methods (2016)
Molecular Biology, Principles of Genome Function: Biology, Molecular biology (2016)
Dominique Desbouis et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(21), 6689-6698 (2008-10-08)
Human cytosolic thymidine kinase (hTK1) has proven to be a suitable target for noninvasive imaging of cancer cell proliferation using radiolabeled substrates such as [ (18)F]fluorothymidine ([ (18)F]FLT). However, a thymidine tracer useful for single photon emission tomography (SPECT) based