D3252
o-Dianisidine dihydrochloride
≥95%
Synonyme(s) :
3,3′-Dimethoxybenzidine dihydrochloride, Fast Blue B
121,00 €
About This Item
121,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder
Pf
268 °C
Solubilité
H2O: soluble 25 mg/mL
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.Cl.COc1cc(ccc1N)-c2ccc(N)c(OC)c2
InChI
1S/C14H16N2O2.2ClH/c1-17-13-7-9(3-5-11(13)15)10-4-6-12(16)14(8-10)18-2;;/h3-8H,15-16H2,1-2H3;2*1H
Clé InChI
UXTIAFYTYOEQHV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Spécificité
Application
Avertissement
Forme physique
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.