| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
5 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 68,30 € |
25 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 275,00 € |
100 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 787,00 € |
A propos de cet article
68,30 €
Nom du produit
Sodium 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulfonate, used for peroxide measurement
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
technique(s)
titration: suitable
color
white to off-white
pH
7 (20 °C, 53 g/L)
mp
>300 °C
solubility
H2O: 50 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H4Cl2O4S.Na/c7-3-1-4(8)6(9)5(2-3)13(10,11)12;/h1-2,9H,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
NMWCVZCSJHJYFW-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| color white to off-white | color white to off-white | color - | color - |
| solubility H2O: 50 mg/mL | solubility H2O: 350 mg/mL, clear to slightly hazy | solubility water: 1 mg/mL, blue | solubility - |
| form powder | form powder | form powder | form - |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe