Principaux documents
33430
Supelco
o-Dianisidine
for spectrophotometric det. of Au, NO2-, Ce(IV), for the detection of Au, Co, Cu, SCN-, V, ≥97.0%
Synonyme(s) :
3,3′-Dimethoxybenzidine, Fast Blue B
10 G
112,00 €
112,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
112,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H16N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.29
Beilstein:
1879884
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
112,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
≥97.0%
Qualité
for spectrophotometric det. of Au, NO2-, Ce(IV)
for the detection of Au, Co, Cu, SCN-, V
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Chaîne SMILES 
COc1cc(ccc1N)-c2ccc(N)c(OC)c2
InChI
1S/C14H16N2O2/c1-17-13-7-9(3-5-11(13)15)10-4-6-12(16)14(8-10)18-2/h3-8H,15-16H2,1-2H3
Clé InChI
JRBJSXQPQWSCCF-UHFFFAOYSA-N
Application
Ortho Dianisidine may be used in a novel automated method, used to measure the total antioxidant response (TAR) against potent free radical reactions.[1] It may also be used along with glucose oxidase and peroxidase in the determination of blood and urinary glucose.[2]
Avertissement
Probably carcinogenic.
Autres remarques
Redox indicator for titration with NBS[3]
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
402.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
206 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
The presence of hemoglobin within the nucleus of the embryonic chick erythroblast.
O'Brien BRA.
Experimental Cell Research, 21(1), 226-228 (1960)
Determination of glucose by an improved enzymatic procedure.
Washko ME and Rice EW.
Clinical Chemistry, 7(5), 542-545 (1961)
H.S. Gowda et al.
Analyst, 104, 865-865 (1979)
Use of glucose oxidase, peroxidase, and O-dianisidine in determination of blood and urinary glucose.
Huggett AG and Nixon DA.
Lancet, 270 (6991), 368-370 (1957)
The use of lead tetraacetate, benzidine, o-dianisdine and a "film test" in investigating the periodic-acid-Schiff technic.
R E GLEGG et al.
Stain technology, 27(6), 277-305 (1952-11-01)