Principaux documents
D9154
Sigma-Aldrich
o-Dianisidine dihydrochloride
tablet
Synonyme(s) :
3,3′-Dimethoxybenzidine dihydrochloride, Fast Blue B
50 TABS
204,00 €
100 TABS
378,00 €
204,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 TABS
204,00 €
100 TABS
378,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H16N2O2 · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
317.21
Beilstein:
3917996
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.83
204,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
o-Dianisidine dihydrochloride, tablet, 10 mg substrate per tablet
Forme
tablet
Solubilité
water: 1 tablet/10 mL, clear, colorless
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.Cl.COc1cc(ccc1N)-c2ccc(N)c(OC)c2
InChI
1S/C14H16N2O2.2ClH/c1-17-13-7-9(3-5-11(13)15)10-4-6-12(16)14(8-10)18-2;;/h3-8H,15-16H2,1-2H3;2*1H
Clé InChI
UXTIAFYTYOEQHV-UHFFFAOYSA-N
Spécificité
o-Dianisidine (3,3′-dimethoxybenzidine) is a peroxidase substrate suitable for use in ELISA procedures. This substrate produces a soluble end product that is yellow-orange in color and can be read spectrophotometrically at 405 nm. The reaction may be stopped with 5 M HCl.
Avertissement
Probably carcinogenic.
Reconstitution
Dissolve one tablet in 60 ml of 50 mM phosphate-citrate buffer, pH 5.0. Add 12 μl of fresh 30% hydrogen peroxide immediately before to use.
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
M Kaszuba et al.
Biochimica et biophysica acta, 1419(2), 221-228 (1999-07-17)
Reactive cationic and anionic liposomes have been prepared from mixtures of dimyristoylphosphatidylcholine (DMPC) and cholesterol incorporating dimethyldioctadecylammonium bromide and DMPC incorporating phosphatidylinositol, respectively. The liposomes were prepared by the vesicle extrusion technique and had the enzymes glucose oxidase (GO) encapsulated
Frédéric Frottin et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 5(12), 2336-2349 (2006-09-12)
Methionine aminopeptidase (MAP) is a ubiquitous, essential enzyme involved in protein N-terminal methionine excision. According to the generally accepted cleavage rules for MAP, this enzyme cleaves all proteins with small side chains on the residue in the second position (P1')
Cathrine Nordgaard et al.
International journal of molecular sciences, 22(17) (2021-09-11)
p38 and c-Jun N-terninal kinase (JNK) are activated in response to acute stress and inflammatory signals. Through modification of a plethora of substrates, these kinases profoundly re-shape cellular physiology for the optimal response to a harmful environment and/or an inflammatory
Rémy Ricoux et al.
Bioconjugate chemistry, 19(4), 899-910 (2008-03-08)
To develop artificial hemoproteins that could lead to new selective oxidation biocatalysts, a strategy based on the insertion of various iron-porphyrin cofactors into Xylanase A (Xln10A) was chosen. This protein has a globally positive charge and a wide enough active
Ozcan Erel
Clinical biochemistry, 38(12), 1103-1111 (2005-10-11)
To develop a new, colorimetric and automated method for measuring total oxidation status (TOS). The assay is based on the oxidation of ferrous ion to ferric ion in the presence of various oxidant species in acidic medium and the measurement
Articles
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
Protocoles
To standardize a procedure for the enzymatic assay of Diamine Oxidase.
Glucose oxidase activity measured via continuous spectrophotometric assay at 500 nm, indicating glucose oxidation rate.
Enzymatic activity assay for cholesterol oxidase, excluding specific product numbers, providing guidelines for accurate cholesterol oxidase assays.